Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ Open-Top Septa Caps, 24-414mm, bundna septa, bulk
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521723
Halsfinish:
24-400
24-414
33-430
53-400
58-400
nr per ärende:
24/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 15384835
Brand: Thermo Scientific™ 2972400UB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj denna högkvalitativa septa-kapsyl, som uppfyller EPA-prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys, att använda med våra septa-flaskor, flaskor och burkar.
Thermo Scientific™ Septa Caps inkluderar en inbunden 0,045 tum tjock septa. Samma högkvalitativa septa-kåpor som används på våra Thermo Scientific VOA-flaskor, septa-flaskor och septa-burkar. Bearbetad för att möta EPA-–prestandabaserade specifikationer för volatile organisk analys.
  • Vit polypropenlock med öppen topp med limmad PTFE-fodrad silikonseptum
  • Septum permanent bunden till locket
  • Katalog nr 297-2414 är en öppen topplock utan septum och kan användas med Thermo Scientific lös septa med 24mm diameter
  • Bearbetad för att möta EPA-prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys
Innehåller:
Endast mössa
Kompatibel med:
För användning med Thermo Scientific VOA-flaskor, flaskor och burkar. 297-2414 förslutningar är kompatibla med lösa septa Cat. nr 288-0022, 288-0072, 288-0022BP och S24-400-S2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringsparametrar VOA
Färg Vitt
Material Polypropen
nr per ärende 24/Cs.
Septa Silikon/PTFE
Nivå Obearbetad
Liner material Bondade 0,060 tum tunna PTFE-fodrade silikonsepta
Halsfinish 24-400
Certifikat och efterlevnad Bearbetad för att möta EPA-prestandabaserade specifikationer för volatile organisk analys; Tillverkad under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Form Rund
Produkttyp Öppna topplocket
Diameter (metrisk) 24 mm