Läs mer
Gibco™ Opti-MEM™ I Reducerat Serum Medium
Kvantitet:
10 x 500 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
Beskrivning
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium är ett förbättrat Minimal Essential Medium (MEM) som möjliggör en minskning av fetalt bovint serumtillskott med minst 50 % utan förändring i tillväxthastighet eller morfologi. Opti-MEM™ I-medium rekommenderas också för användning med katjoniska lipidtransfektionsreagenser, som t.ex Lipofectamine™ reagens. Opti-MEM™ I-medium kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive Sp2, AE-1, CHO , BHK-21, HEK och primära fibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika Opti-MEM™ I modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Den fullständiga formuleringen är konfidentiell. För mer information, vänligen kontakta tekniska tjänster.
Använder Opti-MEM™ I Medium
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium är ett unikt medium som innehåller insulin, transferrin, hypoxantin, tymidin och spårämnen. Dessa ytterligare komponenter möjliggör en minskning av serumtillskottet med minst 50 %. Opti-MEM™ I-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,4 g/L), och kräver därför en miljö med –5 10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Opti-MEM™ I tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Opti-MEM™ Jag tillverkade produkten i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är också registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder.
Använder Opti-MEM™ I Medium
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium är ett unikt medium som innehåller insulin, transferrin, hypoxantin, tymidin och spårämnen. Dessa ytterligare komponenter möjliggör en minskning av serumtillskottet med minst 50 %. Opti-MEM™ I-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,4 g/L), och kräver därför en miljö med –5 10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Opti-MEM™ I tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Opti-MEM™ Jag tillverkade produkten i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är också registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Reducerat-serum medium |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling, transfektion |
| Kvantitet | 10 x 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 7,0 till 7,4 |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Beskrivning | Opti-Mem™ Reducerat serummedium, 10 x 500mL, vätska, 1 x koncentration, 7,0 till 7,4 pH, med L-glutamin, fenolrött, natriumpyruvat, 18 månaders hållbarhet, 280 till 320 mOsm/kg osmolalitet, för däggdjursceller, för däggdjursceller. |