Läs mer
Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrensulfatpartiklar
Produktkod. p-4530463 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Click to view available options
Diameter (metrisk):
0,1μ m
0,2μ m
0,3μ m
0,4μ m
0,6μ m
0,85μ m
1,25μ m
2.5μ m
Kvantitet:
15 ml
100 mL
1000 mL
Unit Size:
1000ml
100ml
15ml
Product Code. 11940085
Brand: Thermo Scientific™ 71002697100350
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå maximal reaktivitet i många diagnostiska applikationer med Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrensulfatpartiklar.
Uppnå maximal reaktivitet i många diagnostiska applikationer med Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrensulfatpartiklar för användning i turbidimetriska/nefelometriska analyser, objektglasagglutinationsanalyser, kemiluminescensanalyser och i klinisk diagnostik och molekylärbiologiska tillämpningar. Partiklar kan användas direkt från flaskan, utan någon förrengöring.
Vår produktion använder inte vanliga ytaktiva ämnen (som SDS, Tween™ 20, Triton™ X-100 ) som kan störa proteinbindning till partikelytor. Polystyrenytor är mycket hydrofoba och adsorberar proteiner nästan omedelbart. Vårt patentskyddade anjoniska ytaktiva ämne stör inte bindningen av proteiner och får inte heller proteiner att desorberas från mikropartikelytor.
  • Finns i ett brett spektrum av diametrar (från 0,1μ M till 2,5μ M)
  • Ingen förtvätt
  • Tät storleksfördelning —CV 2<%
  • Optimerad kolloidal stabilitet
  • Hållbarhet 10 år
Rekommenderas för:
Klinisk diagnostik, molekylärbiologi, nefelometriska, turbidimetriska och objektglasagglutinationsanalyser
Anmärkning:
Vid användning Opti-Bind partiklar, fråga om vår manual för mikropartikelreagensoptimering, som beskriver vår strategi för reagensutveckling. Denna manual inkluderar validerade bindnings-, kopplings- och partikelreagensoptimeringsprotokoll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad Inkluderar analyscertifikat
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Opti-Bind Polystyrensulfatpartiklar
För användning med (applikation) Diagnostiska analyser
Material Polystyrensulfat
Produkttyp Specialitetspartiklar
Inkluderar Bipacksedel och analyscertifikat
Kvantitet 100 mL
Exempel på utvärderingspaket Dessa utvärderingspaket låter dig köpa små prover från vårt standardlager av olika ytor, färger, storlekar och bindningskapaciteter till kraftigt reducerade priser. Opti-Bind partiklar är förpackade i 15 ml flaskor med 10 % fast material. Utvärderingspaketet består av tre lots från alla tillgängliga Opti-Bind polystyrenpartiklar.
Specialförpackningar Opti-Bind Polystyrenpartiklar finns i olika koncentrationer och förpackningsstorlekar på begäran.
Diameter (metrisk) 1,25μ m