Läs mer
Hellma™ Optiska glasceller
Kapacitet (metrisk):
45μ L
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Cell |
| Kapacitet (metrisk) | 45μ L |
| Material | Optiskt glas |
| Bredd (metrisk) Interiör | 25mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Banans längd | 25 x 25 mm |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Bredd (metrisk) | 30 mm |
| För användning med (applikation) | Turbiditetsmätning |
| Form | Rektangel |