Läs mer
Hellma™ Optiskt glas stora celler
Kapacitet (metrisk):
20 000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Stor cell |
| Kapacitet (metrisk) | 20 000μ L |
| Material | Optiskt glas |
| Bredd (metrisk) Interiör | 50mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Banans längd | 10± 0,2 mm |
| Höjd (metrisk) | 53 mm |
| Bredd (metrisk) | 55 mm |