Läs mer
Sartorius™ Optifit Tips i FlexiBulk Packs
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15300645 Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 200μ L
10 till 1000μ L
5 till 350μ L
50 till 1 200μ l
Färgkod:
Gult
Lila
Ljusblå
Mörkblå
Orange
Längd (metrisk):
5.1cm
5.4cm
6.85cm
7.15cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Paket med 960
Produktkod. 15300645
Brand: Sartorius™ LHB790354
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera kostnadsbesparingar med att spara utrymme, förbättra användbarheten och säkerställa renhet. Sartorius™ Optifit Tips i FlexiBulk Packs ger samma höga kvalitet Optifit Tips att använda med Biohit™ pipetter i en bekväm förpackningsdesign. Tillgänglig i 200, 350, 1000 och μ1200 L spetsvolymer, inklusive ett Wide Bore-alternativ.
Optifit Tips
  • Perfekt passform och tätning för att säkerställa högsta möjliga noggrannhet och precision
  • Ergonomisk och lätt spetsfästning/utkastning via Optiload-funktionen i Sartorius pipetter
  • Färgkodad för enkel matchning med passande Sartorius pipetter
  • Breda spetsar finns tillgängliga för bättre dispensering av svåra prover, såsom trögflytande vätskor
  • Kompatibel med Picus™ NxT , Picus™ , eLINE™ , mLINE™ och Proline™ Plus pipetter och de flesta andra pipettmärken
  • Överensstämmer med ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485 kvalitetsstandarder
FlexiBulk Packaging
  • Bekvämlighet och besparingar
    • Kombinerar den låga kostnaden för bulkspetsar med att spara utrymme och förbättra användbarheten
    • Minskar storleken på förpackningen med upp till 40 % och minskar förpackningsavfallet med nästan 50 %
    • Materialen i FlexiBulk-paketet är till 100 % lämpliga att användas som energiavfall
    • Plocka& Placera organisation för snabb och enkel racklastning direkt fastsättning av spetsar
    • Lätt att öppna/stänga locket för enkel spetsåtkomst och för att skydda spetsarna
  • Kvalitet och renhet
    • Innehåller exakt samma, högkvalitativa spetsar som andra förpackningsalternativ
    • Säkerställer spetsrenhet med partispecifika certifikat
    • Icke-sterila spetsar är certifierade fria från RNase, DNase och endotoxiner
    • Tillverkad under ISO Klass 8 renrumsförhållanden
    • Locket ger en lufttät försegling under transport och förvaring för säker renhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 5 till 350μ L
Längd (metrisk) 5.4cm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
För användning med (applikation) För vardagligt laboratoriearbete
Formatera Bulk
Färgkod Orange
För användning med (utrustning) Sartorius Picus NxT, Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus, Sartorius Biohit
Produktlinje Optifit FlexiBulk