Läs mer
Sartorius Optifit Tips, påfyllning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15161037 Handla allt Sartorius Produkter
Färgkod:
Blått
Grå
Grön
Gult
Lila
Orange
Rött
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,5 till 300μ L
1 000 till 10 000μ L
10 till 1000μ L
100 till 5000μ L
5 till 350μ L
50 till 1 200μ l
Förpackning:
Bulk i kartong
Bulk i låda
Refill Pack
Refill Tower
Refill Twin Pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 960
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15161037
Brand: Sartorius LH780316
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Säkerställ perfekt passform och tät tätning Sartorius pipetter. Sartorius Optifit Tips, påfyllningar främjar maximal pipetteringsnoggrannhet och reproducerbarhet. Spetsar tillverkas i en ISO 8 certifierad renrumsmiljö och finns i sterila och icke-sterila versioner i en mängd olika volymer.
Ergonomiskt utformad för maximal precision och noggrannhet
  • Perfekt spetspassning och tätning till pipettern
  • Möjliggör ergonomisk och lätt spetsfästning och utkastning
  • Precisionsgjorda spetsar ger bästa möjliga noggrannhet och precision
Kompatibel med Optiload-funktionen i Sartorius pipetter och mer:
  • Picus, eLINE™ , mLINE™ och Proline™ Plus
  • Färgkodade fack och tips för att enkelt matcha med kompatibla Sartorius pipetterar
  • Universell design är kompatibel med de flesta andra märken av pipetter
Designad enligt högsta standard
  • Tillverkad av högkvalitativ ny polypropen
  • Refill Packs är certifierade DNase, RNase och endotoxinfria
  • Finns som e-beam försteriliserad eller icke-steriliserad
  • Förbättrad spetsidentifiering och spårbarhet genom informativa hylletiketter
    • Indikerar spetsvolym, produktnummer, lotnummer och renhetsnivå
  • Förpackningar och tips är 100 % återvinningsbara eller kan förbrännas
  • Finns i en rad olika förpackningsformat:
    • Refill Packs - renhetscertifierade och ekologiska förpackningar
    • Refill Towers - platsbesparande och ekologiska
    • Bulk kartonger - ekonomiska bulk lådor
  • Lufttät plastomslag runt ställningen säkerställer renhet under transport och förvaring
  • Återanvändbar och helt autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
Certifikat
CE-certifierad. Tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 000 till 10 000μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 15.5cm
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 9001, ISO 13485
Steriliseringsmetod Autoklavera vid 121 °C
Formatera Bulk, packad
Tipsstil Standard
Förpackning Bulk i låda
Produkttyp Icke-filtrerade tips
Färgkod Rött
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Sartorius Proline Plus, Sartorius mLINE, Sartorius eLINE, Sartorius Picus
Graderad Nej
Produktlinje Optifit