Läs mer
Sartorius Optifit Tips, Enkelställ
Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,2 till 10μ L
0,5 till 200μ L
10 till 1000μ L
100 till 5000μ L
5 till 350μ L
50 till 1 200μ l
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färgkod:
Blått
Grå
Grön
Gult
Lila
Orange
Längd (metrisk):
3,15 cm
5,1 cm
5,4 cm
7,15 cm
9 cm
15 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 960
Beskrivning
Ergonomiskt utformad för maximal precision och noggrannhet
- Perfekt spetspassning och tätning till pipettern
- Möjliggör ergonomisk och lätt spetsfästning och utkastning
- Precisionsgjorda spetsar ger bästa möjliga noggrannhet och precision
- Enkel, enhandsöppning och stängning av flip-top-ställ
- Tillverkad av högkvalitativ ny polypropen
- DNase, RNase och endotoxinfri certifierad
- Finns som e-beam försteriliserad eller icke-steriliserad
- Förbättrad spetsidentifiering och spårbarhet genom informativa hylletiketter
- Indikerar spetsvolym, produktnummer, lotnummer och renhetsnivå
- Ställar, brickor och tippar är 100 % återvinningsbara eller kan förbrännas som energiavfall
- Lufttät plastomslag runt ställningen säkerställer renhet under transport och förvaring
- Återanvändbar och helt autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
- Picus, eLINE™ , mLINE™ och Proline™ Plus
- Färgkodade fack och tips för att enkelt matcha med kompatibla Sartorius pipetterar
- Universell design är kompatibel med de flesta andra märken av pipetter
Certifikat
CE-certifierad. Tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 13485.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 till 1 200μ l |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Lila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 2,81 tum. |
| Längd (metrisk) | 7,15 cm |
| Certifikat och efterlevnad | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Rena påståenden | DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free |
| Formatera | Ställ |
| Visa mer |