Läs mer
Orcein, for analysis
Produktkod. p-7076514
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11459806
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20294.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Red dye used in microscopy as a mordant for the staining of flagella, as well as for detecting elastic tissue in sputum. | CAS: 1400-62-0 | C28H24N2O7 | 500.507 g/mol
Det är ett rött färgämne som används i mikroskopi som betningsmedel för färgning av flageller, samt för att detektera elastisk vävnad i sputum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1400-62-0
Molekylformel C28H24N2O7
Molekylvikt (g/mol) 500.507
MDL-nummer MFCD00062310
InChI-nyckel VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym orcein, pacein, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methyl-anilino-1,9-dimethyl-dibenzofuran-3,7-dione, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methylanilino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione, unii-655waw52f4, orcein 1g, c.i. natural red 28, ncistruc1_000110, ncistruc2_001941, 2,4-dihydroxy-6-methylphenylamino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione
PubChem CID 5386447
IUPAC-namn 2,8-bis(2,4-dihydroxi-6-metylanilino)-1,9-dimetyldibensofuran-3,7-dion
LEDER CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Orcein
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in acetone,alcohol,acetic acid (red color),and dilute aqueous alkali (blue-violet color). Insoluble in water.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.