Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Orcein, ren
Produktkod. p-3734567 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10435091
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
orcein, C28H24N2O7, CAS-nummer-1400-62-0, Natural Red 28, 25g, 0,98 till 1,18, 06, 885, Svart-lila till Brun, 500,51, Ren, GHS-signalord: Varning, GHS H-deklaration: Farligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1400-62-0
Molekylformel C28H24N2O7
Molekylvikt (g/mol) 500.507
MDL-nummer MFCD00062310
InChI-nyckel VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natural Red 28
PubChem CID 5386447
IUPAC-namn 2,8-bis(2,4-dihydroxi-6-metylanilino)-1,9-dimetyldibensofuran-3,7-dion
LEDER CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material orcein
Absorptionsförhållande 0.98 to 1.18
Beilstein 06, 885
Merck Index 15, 6958
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 575 to 582nm
Formel vikt 500.51
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Svart/lila till brun
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Orcein
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.