Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationssond
Produktkod. 10212401
Kontakttyper:
BNC vattentät, RCA
BNC/ATC
E DIN Vattentät
Längd (metrisk) kabel:
1 m
1,5 m
3 m
6 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10212401
Brand: Thermo Scientific™ 9107BN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät noggrant pH och temperatur tillsammans i bara en elektrod, med en inbyggd temperatursensor.
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH/Automatic Temperature Compensation Electrodes are low-maintenance, gel-filled and come with a built-in ATC. They are engineered with an epoxy body for ruggedness and best suited for general purpose samples or for educational institutes where minimal maintenance is required.
Funktioner
  • Material: epoxikropp för robusthet
  • pH-intervall: 0 till 14
  • Temperaturområde: 0° till 90 °C
  • Typreferens: Ag/AgCl
  • Korsning: Wick
  • Har ett Ag/AgCl internt referenssystem, förseglad referens
Rekommenderas för användning med:
9107BN& 9107WP = ATC för Orion A/A+ modellerna 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720,&
920 9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC för Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star,& Versa
Stjärnmått:
110 x 12 mm, hattens diameter: 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH/ATC triod
För användning med (applikation) De Thermo Scientific Orion 9107BN Triode 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationssond har en gelfylld elektrod med lågt underhåll och inbyggd ATC. För fält- eller anläggningsanvändning.
För användning med (utrustning) Orion A/A+ modeller 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, 920
Material Epoxy
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ pH/ATC-sond, BNC-kontakt
pH-intervall 0 till 14
Diameter (engelska) Kropp 0,47 tum.
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Diameter (metrisk) Cap 16 mm
Korsning Veke
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Referenstyp Ag/AgCl
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 176 °F
Kontakttyper BNC/ATC
Längd (metrisk) kabel 1 m