Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Kloridjonselektiva elektroder
Produktkod. p-4529813
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Fast 1,2 m BNC-kabel
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10171111
Brand: Thermo Scientific™ 9417BN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Analysera enkelt och tillförlitligt fria kloridjoner i vattenlösningar. Ger snabba, exakta och ekonomiska mätningar.
Analysera enkelt och tillförlitligt fria kloridjoner i vattenlösningar. Ger snabba, exakta och ekonomiska mätningar.
  • Kalibreringsstandarder: 941706 (0,1 M NaCl); 941707 (100 ppm Cl); 941708 (1000 ppm Cl)
  • Obligatorisk ISA: 940011 eller 941709/CISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Fast 1,2 m BNC-kabel
Beskrivning Halvcell i fast tillstånd
För användning med (utrustning) Kloridelektroder kan användas på alla ISE-mätare med BNC-anslutning. Elektroderna kan även användas på mätare med en mängd olika ingångar när en adapterkabel används.
Typ Combination Ion Selective Electrode, BNC vattentät kontakt