Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Konduktivitetsstandarder och lösningar
Produktkod. 11787807
Förpackning:
Flaska
Flaskor
Påse
Konduktivitet:
100 μS/cm
111.9 mS/cm
12.9 mS
12.9 mS/cm
1413 μS/cm
147 μS/cm
Förpackningsstorlek:
475ml
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 11787807
Brand: Thermo Scientific™ 1100510
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför praktiskt taget vilken elektrokemisk analys som helst med dessa konduktivitetsstandarder och lösningar. Alla konduktivitetsstandarder är spårbara till NIST™ standardreferensmaterial.
Säkerställ optimal ledningsförmåga sond underhåll och prestanda med Thermo Scientific™ Orion™ Konduktivitetsstandarder och lösningar. Konduktivitetskonditioneringslösningar, konduktivitetsstandarder och TDS-standarder finns tillgängliga för användning med din Orion™ 2 Cellkonduktivitetssond eller Orion™ DuraProbe™ 4 Celllab och fältkonduktivitetssonder. Använd dessa lösningar under kalibrering, rengöring och förvaring av dina sonder för att hjälpa till att eliminera ansamlingar på konduktivitetselektrodcellen eller glödlampans yta och för att uppnå exakta, konsekventa avläsningar.
Konduktivitetsstandarder
  • Spårbar till NIST standardreferensmaterial
  • Designad för att uppfylla alla slutanvändares krav, inklusive laboratoriekvalitet och DIN-standarder
  • Konduktivitetsstandardtemperaturtabeller är programmerade i Thermo Scientific Orion mätarprogramvara för användning med den automatiska kalibreringsfunktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Conductivity Standard
Förpackning Påse
Spårbarhet till NIST Yes
Konduktivitet 111.9 mS/cm
Färg Klart
pH 4.75 to 7.75
Kokpunkt 100 °C
För användning med (utrustning) Orion pH Meter
Löslighet Soluble
Lösningstyp Standard Solution
Typ Conductivity Standard
Kvantitet 10 x 15 mL
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.