Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Cyanidkombination jonselektiv elektrod
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Fast 1,2 m BNC-kabel
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Mät cyanidjoner i vattenlösningar snabbt, enkelt och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Cyanidelektroder.
Ingen separat referenselektrod behövs med denna elektrod, vilket gör den bekväm att använda med små provvolymer.
- Kalibreringsstandarder Katalognummer: Se bruksanvisningen
- Obligatoriskt ISA-katalognummer: 951011
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Fast 1,2 m BNC-kabel |
| Beskrivning | Med BNC-kontakt |
| Korsning | Fritt flytande Sure-Flow™ korsningen säkerställer stabil |
| För användning med (utrustning) | ISE-mätare |
| Typ | Jonselektiv elektrod |