Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Upplöst syre/BOD-prob
Beskrivning
Gör vilken pH-mätare som helst till en mätare för löst syre med Thermo Scientific™ Orion™ Upplöst syre/BOD-prob.
- Polarografisk O 2 -sensor plus halvledarkretsar i sondens topp; omvandlar ström till spänning för direkt DO-avläsning
- Koppla in sonden till bänk eller bärbar pH-mätare, läs DO över 0 till 14 ppm intervall
- Noggrannhet,± 0,05 ppm/2 % av avläsningen, beroende på vilket som är störst, vid 15° °till 35 C (59° °till 95 F) (provtemperatur inom °10 C från kalibreringstemperaturen)
- Dubbel termokompensator korrigerar för membranpermeabilitet och O 2 löslighet
- Idealisk för BOD-testning: överloppstratt medföljer passar 300mL BOD-flaska; inbyggd magnetisk omrörarstav
- Svarar på 96 % av förändringen i< 30 sek.; O2- förbrukning 0,1 μg/h.
- Påskruvad membran/elektrolytmodul; inget membranbyte— byt bara ut modulen efter ∽3 månaders användning
Beställningsinformation:
Vikt, 8 oz. (225 g). Mått: 1,87 ″ O.D. (48 mm) upptill, 0,5 O.″ D. (13 mm) vid sensorsektionen och 9,62 ″ L (240 mm).
Ersättningar:
Membran/elektrolytmodul 13-299-81
Batterier, Silveroxid, Typ 10L14 (paket med två). 13-299-83
Bräddtratt med omrörarstång 13-299-82
Innehåller:
Två silveroxid 10L14-batterier, två membran/elektrolytmoduler, bräddtratt, inbyggd omrörarstav, 29,5 ″ lång (75 cm) kabel, amerikansk standardkontakt.
Specifikationer
Specifikationer
| Sensortyper | Polarografisk sensor för upplöst syre |
| Anslutningar | BNC |
| För användning med (utrustning) | Upplöst syre/BOD-prob |
| Typ | DO-elektrod, BNC-kontakt |
| Upplöst syre (koncentrationsområde) | 0 till 14 ppm |
| Temperatur (metrisk) Drift | 15 °C till 35 °C |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.