Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Cell Conductivity Probes
Produktkod. 10142992
Cell konstant:
0,475 cm -1
0,55 cm-1
Kontakttyper:
8-stifts Mini-DIN
Längd (engelska) Kabel:
5 fot
10 fot
20 fot
32 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10142992
Brand: Thermo Scientific™ 013025MD
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Praktiskt taget eliminera störningsfel i kantfälten med våra konduktivitetsceller med 4 elektroder, som är extremt noggranna under en lång rad förhållanden.
Praktiskt taget eliminera störningsfel i kantfälten med avancerade Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Cell Conductivity Probes. Dessa sonder är hållbara och extremt exakta under många olika förhållanden. 4-cellsdesignen kompenserar för elektrodnedsmutsning, kabellängd, kontaktresistans, polarisationsfel och störningsfel i kantfälten. Dessa konduktivitetssonder är idealiska för hög- och standardkonduktivitetsprover och svåra prover som avloppsvatten, avrinningsvatten och lera. DuraProbe 4-cells konduktivitetsprober är kompatibla med Thermo Scientific™ Orion Star™ och Versa Star Pro™ bänk- och bärbara konduktivitetsmätare. Tillsammans kan instrumenten användas för att generera exakta, repeterbara avläsningar för konduktivitet, resistivitet, TDS och salinitet.
DuraProbe 4-elektrodceller ger högsta noggrannhet för krävande laboratorie- eller fälttillämpningar. Designen med 4 elektroder kompenserar för elektrodnedsmutsning, kabel- och kontaktresistans, polarisationsfel och störningsfel i kantfälten. Epoxy-/grafitcellmaterialet är extremt hållbart och kemiskt resistent. DuraProbe konduktivitetsceller är idealiska för hög- och standardkonduktivitetsprover och svåra prover som avloppsvatten, avrinningsvatten och lera.
Funktioner:
  • Robust epoxykropp
  • Grafit 4-cellsdesign
  • Inbyggd temperatursensor för temperaturkompenserade konduktivitetsmätningar
DuraProbe konduktivitetsceller 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013025MD
har en nominell cellkonstant på 0,475 cm -1; mätintervallet är 1 S/μcm till 200mS/cm.
DuraProbe Conductivity celler 013605MD och 013610MD
har en nominell cellkonstant på 0,55 cm -1; mätintervallet är 10 S/μcm till 200mS/cm.
Kompatibel med:
  • 011008 100 μS/cm konduktivitet/TDS-standard, 5x 60 ml-flaskor
  • 01100910 147 μS/cm konduktivitetsstandard, 10 påsar
  • 011007 1413 μS/cm konduktivitet/TDS-standard, 5x 60 ml-flaskor
  • 01100710 1413 μS/cm konduktivitet/TDS-standard, 10 påsar
  • 011006 12,9 mS/cm konduktivitet/TDS-standard, 5x 60 ml-flaskor
  • 01100610 12,9 mS/cm konduktivitet/TDS-standard, 10 påsar
  • 011005 111mS/cm konduktivitetsstandard, 5x 60 ml-flaskor
  • 01100510 111mS/cm konduktivitetsstandard, 10 påsar
  • 990106 0,1 M KCl konduktivitetsstandard, 475ml-flaska
  • 1010001 Conductivity calibration resistor-sats för Orion Star Series konduktivitetsmätare, 8-stifts Mini-DIN-anslutning
  • 081045 Cellskydd i plast (för 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013005MD, 013005A, 013010A)
Rekommenderas för:
Avsedd för fält- eller laboratorieanvändning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 0,475 cm -1
Kontakttyper 8-stifts Mini-DIN
För användning med (utrustning) Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star och Versa Star Pro konduktivitetsmätare
Sensortyper 4-elektrods grafitcell
Typ 4-elektrods konduktivitetscell, Mini-Din-kontakt
Beskrivning DuraProbe Robust 4-cells labb- och fältkonduktivitetssond, 10m
Diameter (engelska) Kropp 0,59 tum
Diameter (metrisk) kropp 15 mm
Längd (engelska) Kabel 32 fot
Längd (metrisk) kabel 10 m
Material Epoxy
Mätområden 1μ S/cm till 200 mS/cm
Min. Nedsänkning 35 mm
Förvaringsmetod Förvara i destillerat eller avjoniserat vatten mellan mätningarna; för förvaring över natten eller långtidsförvaring, skölj noggrant och förvara torrt
Sond Konduktivitetssond med inbyggd ATC temperatursensor