Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Cell Conductivity Probes
Beskrivning
Praktiskt taget eliminera störningsfel i kantfälten med avancerade Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Cell Conductivity Probes. Dessa sonder är hållbara och extremt exakta under många olika förhållanden. 4-cellsdesignen kompenserar för elektrodnedsmutsning, kabellängd, kontaktresistans, polarisationsfel och störningsfel i kantfälten. Dessa konduktivitetssonder är idealiska för hög- och standardkonduktivitetsprover och svåra prover som avloppsvatten, avrinningsvatten och lera. DuraProbe 4-cells konduktivitetsprober är kompatibla med Thermo Scientific™ Orion Star™ och Versa Star Pro™ bänk- och bärbara konduktivitetsmätare. Tillsammans kan instrumenten användas för att generera exakta, repeterbara avläsningar för konduktivitet, resistivitet, TDS och salinitet.
DuraProbe 4-elektrodceller ger högsta noggrannhet för krävande laboratorie- eller fälttillämpningar. Designen med 4 elektroder kompenserar för elektrodnedsmutsning, kabel- och kontaktresistans, polarisationsfel och störningsfel i kantfälten. Epoxy-/grafitcellmaterialet är extremt hållbart och kemiskt resistent. DuraProbe konduktivitetsceller är idealiska för hög- och standardkonduktivitetsprover och svåra prover som avloppsvatten, avrinningsvatten och lera.
Funktioner:
- Robust epoxykropp
- Grafit 4-cellsdesign
- Inbyggd temperatursensor för temperaturkompenserade konduktivitetsmätningar
DuraProbe konduktivitetsceller 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013025MD
har en nominell cellkonstant på 0,475 cm -1; mätintervallet är 1 S/μcm till 200mS/cm.
DuraProbe Conductivity celler 013605MD och 013610MD
har en nominell cellkonstant på 0,55 cm -1; mätintervallet är 10 S/μcm till 200mS/cm.
Kompatibel med:
- 011008 100 μS/cm konduktivitet/TDS-standard, 5x 60 ml-flaskor
- 01100910 147 μS/cm konduktivitetsstandard, 10 påsar
- 011007 1413 μS/cm konduktivitet/TDS-standard, 5x 60 ml-flaskor
- 01100710 1413 μS/cm konduktivitet/TDS-standard, 10 påsar
- 011006 12,9 mS/cm konduktivitet/TDS-standard, 5x 60 ml-flaskor
- 01100610 12,9 mS/cm konduktivitet/TDS-standard, 10 påsar
- 011005 111mS/cm konduktivitetsstandard, 5x 60 ml-flaskor
- 01100510 111mS/cm konduktivitetsstandard, 10 påsar
- 990106 0,1 M KCl konduktivitetsstandard, 475ml-flaska
- 1010001 Conductivity calibration resistor-sats för Orion Star Series konduktivitetsmätare, 8-stifts Mini-DIN-anslutning
- 081045 Cellskydd i plast (för 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013005MD, 013005A, 013010A)
Rekommenderas för:
Avsedd för fält- eller laboratorieanvändning
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 0,475 cm -1 |
| Kontakttyper | 8-stifts Mini-DIN |
| För användning med (utrustning) | Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star och Versa Star Pro konduktivitetsmätare |
| Sensortyper | 4-elektrods grafitcell |
| Typ | 4-elektrods konduktivitetscell, Mini-Din-kontakt |
| Beskrivning | DuraProbe Robust 4-cells laboratorie- och fältkonduktivitetssond, 6m |
| Diameter (engelska) Kropp | 0,59 tum |
| Diameter (metrisk) kropp | 15 mm |
| Längd (engelska) Kabel | 20 fot |
| Längd (metrisk) kabel | 6 m |
| Visa mer |