Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodadapterkablar
Produktkod. p-4530076
Kontakttyper:
Skruvlock
Mätaringång:
2 mm stiftspets
BNC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10274442
Brand: Thermo Scientific™ 91CBNC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konvertera en elektrod med en kontakt till den nödvändiga kontakten på en annan mätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodadapterkablar.
Konvertera en elektrod med en kontakt till den nödvändiga kontakten på en annan mätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodadapterkablar.
  • För användning med mätare som har BNC-ingångar och elektroder med skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Skruvlock
Beskrivning BNC; Skruvlock; Löstagbar kabel till BNC-kontakt
För användning med (utrustning) Mätare med 2 mm referensstiftsanslutningar, Mätare med BNC-kontakter, Mätare med brittiska anslutningar, Mätare med vissa LEMO-kontakter, Mätare med E DIN-kontakter, Mätare med radiometeranslutningar, Mätare med avskalade ledningsingångar, Mätare med amerikansk standardkoppling
Typ Elektrodadapterkabel
Mätaringång BNC