Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder
Beskrivning
Ta noggranna, reproducerbara jonkoncentrationsmätningar genom att kalibrera din jonselektiva elektrod med hög kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder. Använd dessa standarder med elektroder inklusive ammoniak, klorid, fluorid, nitrat, kalium, silver, natrium och sulfid. Orion kalibreringsstandarder är NIST spårbar och tillverkad under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alla standarder är 1 pint (475 ml) flaskor, om inget annat anges.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Cupric Standard |
| Förpackning | 1 flaska |
| Analyscertifikat | Yes |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Cupric Nitrate |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Produktlinje | Cupric Ion Selective Electrodes Including 9629BNWP, 9429BN, 9429SC |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 0,1 M |
| Färg | Färglös |
| För användning med (utrustning) | Cupric Ion Selective Electrode |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cupric Standard 0.1 M Cu2+
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- MIXTURE LIST-Innehåller: cupric nitrate
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.