Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder
Produktkod. 11966079
Koncentration:
0,1 M
0,1 M KCl
0,1 M NH4Cl
0,1 M NaBr
0,1 M NaCl
0,1 M NaF
0,1 M NaHCO3
0,1 M NaI
0,1 M NaNO3
0,1 M NaSO4
0,1 M Pb(ClO4)2
1 M NaCl
1 ppm som F- med TISAB II
1 ppm som F- med TISAB II och 10 ppm som F- med TISAB II
10 ppm som F- med TISAB II
10 ppm som Na+
100 ppm som CaCO3
100 ppm som Cl-
100 ppm som Cl2
100 ppm som F-
100 ppm som N
100 ppm som Na+
1000 ppm som CaCO3
1000 ppm som Cl-
1000 ppm som N
1000 ppm som Na+
1000 ppm som Na+ med ISA
2 ppm som F- med TISAB II
Förpackningsstorlek:
475ml
Varje
Produktkod. 11966079
Brand: Thermo Scientific™ 943506
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ta reproducerbara ISE-mätningar med Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder. För användning med jonselektiva elektroder från ammoniak till vattenhårdhet.
Ta noggranna, reproducerbara jonkoncentrationsmätningar genom att kalibrera din jonselektiva elektrod med hög kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder. Använd dessa standarder med elektroder inklusive ammoniak, klorid, fluorid, nitrat, kalium, silver, natrium och sulfid. Orion kalibreringsstandarder är NIST spårbar och tillverkad under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alla standarder är 1 pint (475 ml) flaskor, om inget annat anges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Bromide Standard
Förpackning 1 flaska
Analyscertifikat Yes
Anteckningar om koncentration eller sammansättning C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Sodium Bromide
Spårbarhet till NIST Yes
Produktlinje Bromide Ion Selective Electrodes Including 9635BNWP
Koncentration 0,1 M NaBr
Färg Färglös
För användning med (utrustning) Bromide Ion Selective Electrode
Lösningstyp Calibration Standard
Typ Calibration Standard
Kvantitet 475 mL
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.