Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser
Produktkod. 11737707
Typ:
CISA
Förvaringslösning
ISA-lösning
Jodidreagens
Jonselektiva elektrodereagenser
Jonstyrkejusterare buffert
Nitratstörningsdämpare
Rekonditioneringslösning
Sulfid-antioxidantbuffert
Syrabuffert
Syrareagens
TISAB II
TISAB III
pH-justerande ISA
pH-justerande lågnivå ISA
För användning med (utrustning):
Ammoniakelektrod
Bromidelektrod, kadmiumelektrod, kloridelektrod, kopparelektrod, jodidelektrod, sulfidelektrod, tiocyanatelektrod, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode
Fluorelektrod
Fluoroboratelektrod, nitratelektrod, perkloratelektrod, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode
Jonselektiv elektrod
Kalciumelektrod
Kaliumelektrod
Klorelektrod
Kloridelektrod
Koldioxidelektrod 9502BNMP
Kväveoxidelektrod
Natrium ISE
Natriumelektrod
Nitratelektrod
Sulfidelektrod
Kvantitet:
475 ml
5 x 50 ml
1 gal.
4 x 475 ml
2 x 1 l
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
3.8 L
475ml
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11737707
Brand: Thermo Scientific™ 977011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ta mer exakta och reproducerbara ISE-mätningar med Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser.
Ta mer exakta och reproducerbara ISE-mätningar med Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser. Justerare för jonstyrka används för analys med jonselektiva elektroder, och speciella reagenser används med vissa jonselektiva elektroder.
Garanti : ur kartongen
Justerare för jonstyrka läggs till alla prover och standarder för att skapa en enhetlig bakgrund jonstyrka, vilket ger mer reproducerbara mätningar. Ammoniak pH-justerande ISA (951211) och lågnivå ammoniak pH-justerande ISA (951210) inkluderar båda ett pH-indikerande blått färgämne för omedelbar verifiering av korrekt pH i ammoniakprover och standarder utan att pH-mätning krävs. Ammoniak pH-justerande ISA (951211) förhindrar komplexbildning av ammoniak och hämmar bildning av metallhydroxider, vilket möjliggör bestämning av total ammoniak i provet och ökar resultatens noggrannhet. Den lågnivå ammoniak pH-justerande ISA (951210) är idealisk för ammoniakprover med en koncentration på 10 ppm och lägre som inte innehåller metallstörningar.
Alla jonstyrkejusterare och specialreagenser är förpackade som en 1 pint (475 ml) flaska, förutom:
  • Katt. nr 941709 är förpackad som två 1 liters (2 x 1L) flaskor
  • Katt. nr. 941609 är förpackad som fyra 1 pint (4 x 475 ml) flaskor
  • Katt. nr. 940909 är förpackad som en 1 gallon (3,7L) flaska
  • Katt. nr. 940999 är förpackad som fyra 1 gallon (4 x 3,7L) flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Syreagens för restklorelektrod
För användning med (utrustning) Klorelektrod
Typ Syrareagens
För användning med (applikation) Justerare för jonstyrka som används för analys med jonselektiva elektroder och speciella reagenser som används med vissa jonselektiva elektroder
Förpackning 5 2 oz. (5 x 60 ml) Flaskor
Kvantitet 475 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acid reagent for residual chlorine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: acetic acid, sodiumacetate
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.