Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser
Produktkod. 12038882
Typ:
Acid Buffer
Acid Reagent
CISA
Förvaringslösning
ISA-lösning
Iodide Reagent
Ionic Strength Adjustor Buffer
Jonselektiva elektrodereagenser
Nitrate Interference Suppressor
Reconditioning Solution
Sulfide Anti-Oxidant Buffer
TISAB II
TISAB III
pH Adjusting ISA
pH Adjusting Low Level ISA
För användning med (utrustning):
Ammonia Electrode
Bromide Electrode, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode
Calcium Electrode
Chloride Electrode
Chlorine Electrode
Fluorelektrod
Fluoroborate Electrode, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode
Jonselektiv elektrod
Koldioxidelektrod 9502BNMP
Nitrate Electrode
Nitrogen Oxide Electrode
Potassium Electrode
Sodium Electrode
Sodium ISE
Sulfide Electrode
Kvantitet:
475 mL
5 x 50 mL
1 gal.
4 x 475 mL
2 x 1 L
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
3.8 L
475ml
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12038882
Brand: Thermo Scientific™ 841113
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ta mer exakta och reproducerbara ISE-mätningar med Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser.
Ta mer exakta och reproducerbara ISE-mätningar med Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser. Justerare för jonstyrka används för analys med jonselektiva elektroder, och speciella reagenser används med vissa jonselektiva elektroder.
Garanti : ur kartongen
Justerare för jonstyrka läggs till alla prover och standarder för att skapa en enhetlig bakgrund jonstyrka, vilket ger mer reproducerbara mätningar. Ammoniak pH-justerande ISA (951211) och lågnivå ammoniak pH-justerande ISA (951210) inkluderar båda ett pH-indikerande blått färgämne för omedelbar verifiering av korrekt pH i ammoniakprover och standarder utan att pH-mätning krävs. Ammoniak pH-justerande ISA (951211) förhindrar komplexbildning av ammoniak och hämmar bildning av metallhydroxider, vilket möjliggör bestämning av total ammoniak i provet och ökar resultatens noggrannhet. Den lågnivå ammoniak pH-justerande ISA (951210) är idealisk för ammoniakprover med en koncentration på 10 ppm och lägre som inte innehåller metallstörningar.
Alla jonstyrkejusterare och specialreagenser är förpackade som en 1 pint (475 ml) flaska, förutom:
  • Katt. nr 941709 är förpackad som två 1 liters (2 x 1L) flaskor
  • Katt. nr. 941609 är förpackad som fyra 1 pint (4 x 475 ml) flaskor
  • Katt. nr. 940909 är förpackad som en 1 gallon (3,7L) flaska
  • Katt. nr. 940999 är förpackad som fyra 1 gallon (4 x 3,7L) flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rekonditioneringslösning för natriumelektrod
För användning med (utrustning) Sodium Electrode
Typ Reconditioning Solution
För användning med (applikation) Justerare för jonstyrka som används för analys med jonselektiva elektroder och speciella reagenser som används med vissa jonselektiva elektroder
Förpackning Se enskilda komponenter
Kvantitet 475 mL
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.