Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser
Beskrivning
Ta mer exakta och reproducerbara ISE-mätningar med Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser. Justerare för jonstyrka används för analys med jonselektiva elektroder, och speciella reagenser används med vissa jonselektiva elektroder.
Garanti : ur kartongen
Justerare för jonstyrka läggs till alla prover och standarder för att skapa en enhetlig bakgrund jonstyrka, vilket ger mer reproducerbara mätningar. Ammoniak pH-justerande ISA (951211) och lågnivå ammoniak pH-justerande ISA (951210) inkluderar båda ett pH-indikerande blått färgämne för omedelbar verifiering av korrekt pH i ammoniakprover och standarder utan att pH-mätning krävs. Ammoniak pH-justerande ISA (951211) förhindrar komplexbildning av ammoniak och hämmar bildning av metallhydroxider, vilket möjliggör bestämning av total ammoniak i provet och ökar resultatens noggrannhet. Den lågnivå ammoniak pH-justerande ISA (951210) är idealisk för ammoniakprover med en koncentration på 10 ppm och lägre som inte innehåller metallstörningar.
Alla jonstyrkejusterare och specialreagenser är förpackade som en 1 pint (475 ml) flaska, förutom:
- Katt. nr 941709 är förpackad som två 1 liters (2 x 1L) flaskor
- Katt. nr. 941609 är förpackad som fyra 1 pint (4 x 475 ml) flaskor
- Katt. nr. 940909 är förpackad som en 1 gallon (3,7L) flaska
- Katt. nr. 940999 är förpackad som fyra 1 gallon (4 x 3,7L) flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | pH-justering av låg nivå ISA för ammoniakelektrod |
| För användning med (utrustning) | Ammonia Electrode |
| Typ | pH Adjusting Low Level ISA |
| För användning med (applikation) | Justerare för jonstyrka som används för analys med jonselektiva elektroder och speciella reagenser som används med vissa jonselektiva elektroder |
| Förpackning | Se enskilda komponenter |
| Kvantitet | 475 mL |
Säkerhet och hantering
- Ammonia pH - Adjusting ISA
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H370-Orsakar organskador.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare räddaren.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P321-Särskild behandling (se kompletterande instruktioner för administrering av motgift på etiketten).,Särskild behandling (se kompletterande instruktioner för administrering av motgift på etiketten).
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.,Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.,VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.,Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.,VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.,Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.,VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.,VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.,Skölj munnen.
- P331-Framkalla INTE kräkning.,Framkalla INTE kräkning.
- P405-Förvaras inlåst.,Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallshanteringsanläggning.,Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallshanteringsanläggning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.,VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).,Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium hydroxide, Methanol, Thymolphtale
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.