Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffertflaskor
Produktkod. 11762817
Kvantitet:
475 mL
5 x 60 mL
pH:
1.68 ± 0.01 pH
10.01 ± 0.02 pH
12.46 ± 0.03 pH
4.01 ± 0.01 pH
5.00 ± 0.02 pH
6.86 ± 0.01 pH
7.00 ± 0.01 pH
9.18 ± 0.01 pH
Förpackningsstorlek:
475ml
Paket med 5
Produktkod. 11762817
Brand: Thermo Scientific™ 910686
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför noggranna, reproducerbara pH-kalibreringar med dessa färgkodade buffertflaskor.
Använda Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffertflaskor för att utföra exakta, reproducerbara pH-kalibreringar på din pH-mätare och pH-elektrodmätsystem. Orion pH-buffertar finns tillgängliga i 475 ml flaskor för dagligt bruk och laboratorie- och bänk-pH-analys och tillgängliga i 60 ml flaska 5-pack för tillfällig användning och bärbar och fält-pH-analys. Att använda högkvalitativa pH-buffertar för att kalibrera ditt pH-system är det bästa sättet att säkerställa att dina pH-mätningar är korrekta och repeterbara.
Alla Orion pH-buffertflaskor har pH/temperatur-tabeller tryckta på etiketterna för noggranna kalibreringar och NIST spårbarhet. Tillverkad under ISO 9000 kvalitetsstandarder.
Buffertfärgkoder :
  • pH 4,01 buffert är rosa
  • pH 5,00 buffert är orange
  • pH 7,00 buffert är gul
  • pH 10,01 buffert är blå
Buffertarna finns i pint (475 ml) flaskor, bärbara fem förpackningar om 2 oz. (5 x 60 ml) flaskor, bekvämt All-in-One buffertsatser, 5 gallon (19L) Cubitainers™ och engångspåsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material pH Buffer, bottles
Färg Färglös
Beskrivning Orion pH 6.86 buffer, 475mL bottle
För användning med (applikation) Noggranna pH-kalibreringar och NIST spårbarhet, laboratorie- och bänkanalys
För användning med (utrustning) pH Meter and Electrode
pH 6.86 ± 0.01 pH
Fysisk form Vätska
Kvantitet 475 mL
Lösningstyp pH Buffer
Formulering Water, Disodium Hydrogen Phosphate, 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane, Potassium Dihydrogen Phosphate
Förpackning Flaska
Spårbarhet till NIST Yes
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.