Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodlagringslösningar
Produktkod. 11752797
För användning med (utrustning):
Anslutning av pH-elektroder med BNC-kontakt till en mätare med DIN-uttag
ROSS pH Electrode
pH-elektrod
Kvantitet:
60 mL
475 mL
19 L
Förpackningsstorlek:
475ml
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11752797
Brand: Thermo Scientific™ 9100CB
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Återställ korrekt elektrodprestanda och förläng elektrodernas livslängd med dessa pH-elektrodlagringslösningar.
Återställ korrekt elektrodprestanda och förläng elektrodens livslängd Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions i färdiga flaskor.
Lagringslösningar:
  • Förvaringslösning säkerställer att pH-elektroden fungerar korrekt efter långvarig förvaring, förvaring över natten och mellan proverna
Garanti : ur kartongen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH-elektrodförvaringslösning, 5 gallon (19L) Cubitainer
För användning med (utrustning) Anslutning av pH-elektroder med BNC-kontakt till en mätare med DIN-uttag
Typ pH-elektrodförvaringslösning
För användning med (applikation) säkerställer att pH-elektroden fungerar korrekt efter långvarig förvaring, förvaring över natten och mellan proverna
Förpackning Cubitainer
Kvantitet 19 L
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.