Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodfyllningslösning
Typ av fyllningslösning:
Ag/AgCl-fyllningslösning
AgCl-fyllningslösning
Fyllning
KCl-fyllningslösning
Natriummikroelektrodfyllning
Referens inre fyllning
Referens yttre fyllning
Surfaktant elektrodfyllning, Ross Fylla
pH-elektrodfyllning
Kvantitet:
1 x 60 ml
5 x 60 ml
Förpackningsstorlek:
300ml
Paket med 5
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodfyllningslösning med pH-elektroder och referenselektroder. Förpackad som fem 2 oz. (5 x 60 ml) flaskor.
- Använd endast ROSS™ fyllningslösning (810007) med ROSS™ och ROSS Ultra™ pH-elektroder för att förhindra att skada ROSS elektroder
- När referenselektroden med enkel koppling (900100) eller referenselektrod med dubbla kopplingar (900200) används med Orion-jonselektiva elektroder (ISE), se den rekommenderade ISE-fyllningslösningen som anges i ISE-användarhandboken
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Standard, Specialitet, PerpHecT Ag/AgCl, Single Junction Refillable Green and Micro pH-elektroder, ORP-elektroder |
| För användning med (utrustning) | pH and Reference Electrodes |
| Typ | pH-elektrodfyllningslösning |
| Typ av fyllningslösning | AgCl-fyllningslösning |
| Förpackning | 5 2 oz. (5 x 60 ml) Flaskor |
| Kvantitet | 5 x 60 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ag/AgCl Reference Electrode Filling Solution
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H315-Irriterar huden.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Silver Nitrate
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.