Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodfyllningslösning
Produktkod. 13499216
Typ av fyllningslösning:
Ag/AgCl-fyllningslösning
AgCl-fyllningslösning
Fyllning
KCl-fyllningslösning
Natriummikroelektrodfyllning
Referens inre fyllning
Referens yttre fyllning
Surfaktant elektrodfyllning, Ross Fylla
pH-elektrodfyllning
Kvantitet:
1 x 60 ml
5 x 60 ml
Förpackningsstorlek:
300ml
Paket med 5
Produktkod. 13499216
Brand: Thermo Scientific™ 910008WA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd denna pH-elektrodfyllningslösning med pH-elektroder och referenselektroder.
Använda Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodfyllningslösning med pH-elektroder och referenselektroder. Förpackad som fem 2 oz. (5 x 60 ml) flaskor.
  • Använd endast ROSS™ fyllningslösning (810007) med ROSS™ och ROSS Ultra™ pH-elektroder för att förhindra att skada ROSS elektroder
  • När referenselektroden med enkel koppling (900100) eller referenselektrod med dubbla kopplingar (900200) används med Orion-jonselektiva elektroder (ISE), se den rekommenderade ISE-fyllningslösningen som anges i ISE-användarhandboken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fyllningslösning för Double Junction, Double Junction KNIpHE™ Elektroder
För användning med (utrustning) Double Junction, Double Junction KNIpHE Electrodes
Typ pH-elektrodfyllningslösning
Typ av fyllningslösning KCl-fyllningslösning
Förpackning Se enskilda komponenter
Kvantitet 5 x 60 ml
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.