Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star Series tillbehör till mätare
Produktkod. p-200104322
Typ:
Elektrodstativ/hållare
Hållarhuvud för elektrodstativ
Lockpåsättning/lockavskiljare
Robust skyddande displaykåpa
Standard skyddande skärmkåpa
USB Datorkabel
USB Flash-enhet
USB Mus
USB Streckkodsläsare
USB Tangentbord
Viktad bas för elektrodstativ
Produktkod. 30245782
Brand: Thermo Scientific™ PSTARARM
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Välja Thermo Scientific™ Orion™ Mätartillbehör i Pro Star-serien för att stödja dina Orion Pro Star PH211, EC212, DO213, PI214, PC215, PD216, PI217 och MP218 bänkmätare.
Välj mätartillbehör i Orion Pro Star-serien för att stödja dina Orion Pro Star PH211, EC212, DO213, PI214, PC215, PD216, PI217 och MP218 bänkmätare. Lägg till ett valfritt tillbehör för att mata in prov-ID med USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus. Byt ut medföljande mätartillbehör som universalströmadaptern, USB flash-enhet, USB datorkabel och elektrodstativ med bas. Välj ett standard- eller robust skyddsskydd för att lägga till ytterligare skydd för din mätare i utmanande labbförhållanden.
Välj mätartillbehör i Orion Pro Star-serien för att stödja dina Orion Pro Star-bänkmätare. Alla listade tillbehör är kompatibla med följande mätarmodeller:
  • Orion Pro Star PH211 pH/ORP bänkmätare
  • Orion Pro Star EC212 bänkmätare för konduktivitet
  • Orion Pro Star DO213 bänkmätare för löst syre
  • Orion Pro Star PI214 pH/jon bänkmätare
  • Orion Pro Star PC215 bänkmätare för pH/jon och konduktivitet
  • Orion Pro Star PD216 pH/jon och DO bänkmätare
  • Orion Pro Star PI217 dubbelkanal pH/jon bänkmätare
  • Orion Pro Star MP218 pH/jon, konduktivitet och DO bänkmätare
Orion Pro Star Series Meter Valfria tillbehör
  • PSTAR-UBS Orion Pro Star-serien USB streckkodsläsaren är testad för att vara kompatibel med Orion Pro Star-mätare och gör att prov-ID-värden enkelt kan matas in i mätaren från streckkodade prover.
  • PSTAR-UFD Orion Pro Star-serien USB flash-enhet är testad för att vara kompatibel med Orion Pro Star-mätare och gör att data kan överföras från mätaren till en dator, metoder som kan överföras mellan mätare och mjukvaruuppdateringar kan överföras från webben till mätaren.
  • PSTAR-UKB Orion Pro Star-serien USB Tangentbordet har testats för att vara kompatibelt med Orion Pro Star-mätare och gör att olika numeriska och alfanumeriska värden inklusive exempel-ID-värden lätt kan matas in i mätaren.
  • PSTAR-UMS Orion Pro Star-serien USB musen har testats för att vara kompatibel med Orion Pro Star-mätare och gör att mätaren kan styras med en fjärrenhet, vilket tar bort behovet av att röra vid skärmen för att styra mätaren, vilket kan vara till hjälp i miljöer där provöverföring kan skada mätaren.
  • PSTAR-PCR Orion Pro Star-seriens robusta skyddande displaykåpa är utformad för att ge extra skydd till mätarens display under drift, vilket kan vara till hjälp i miljöer där displayen kan bli smutsig eller repad i labbet.
Orion Pro Star Series mätarbytestillbehör
  • PSTAR-ARM Orion Pro Star-seriens elektrodstativ med bas gör att du kan byta ut ditt kompletta elektrodstativ efter behov.
  • PSTAR-SHH Orion Pro Star-seriens hållarhuvud låter dig byta endast hållarhuvudkomponenten på elektrodstativet efter behov.
  • PSTAR-SWB Orion Pro Star-seriens viktade bas låter dig byta endast basen på elektrodstativet efter behov.
  • PSTAR-PCS Orion Pro Star-seriens standardskyddande displaykåpa gör att du kan byta ut ditt displayskydd vid behov.
  • PSTAR-PWR Orion Pro Star-seriens universella strömförsörjning låter dig byta ut din strömförsörjning efter behov.
  • PSTAR-USB Orion Pro Star-serien USB datorkabel gör att du kan byta ut din mätare-till-dator-kabel efter behov.
Ytterligare tillbehör som är kompatibla med mätare i Orion Pro Star Series
  • 096019-WA Orion omrörarsond för bänkmätare
  • STARA-106 Orion kompakt bläckskrivare med meter-till-skrivare-kabel, bläck, papper och 100-240V 50/60 Hz strömförsörjning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Elektrodstativ/hållare
För användning med (applikation) Byt ut ditt kompletta elektrodstativ efter behov
Inkluderar Tyngd bas, elektrodarm med kabelhanteringssystem, elektrodhållarhuvud med klämma
Kompatibilitet pH-elektroder, ORP-elektroder, jonselektiva elektroder (ISE) och andra elektroder med en elektrodkroppsdiameter på 12 mm; Orion ATC temperatursond; Orion omrörarsond; konduktivitetselektroder, polarografiska elektroder för löst syre och andra elektroder med en diameter på 15 mm; gasavkännande jonselektiva elektroder som kräver en 20° vinkelhållare; större elektroder inklusive den optiska elektroden för löst syre
För användning med (utrustning) Orion Pro Star serie bänkelektrokemimätare