Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Sondunderhållssatser för mätare för upplöst syre
Beskrivning
Hjälp till att säkerställa optimal prestanda för Orion polarografiska prober för löst syre med Thermo Scientific™ Orion™ Sondunderhållssatser för mätare för upplöst syre, som inkluderar elektrolytlösning, polerskiva och två membranlock.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | För Orion 080510MD, 081010MD, 08101 sonder |
| För användning med (utrustning) | Orion 080510MD, 081010MD, 08101 sonder, 081010MD, 08101 Probes |
| Typ | Tillbehör för löst syreprob |
| Inkluderar | 2 Membranlock, elektrolytlösning och polerskiva |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.