Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Skyddsskydd för konduktivitetsceller och prober för löst syre, plast
För användning med (utrustning):
Konduktivitetsceller, lösta syresonder
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ge extra skydd och vikt för konduktivitetsceller och DO-sonder med Thermo Scientific™ Orion™ Skyddsskydd för konduktivitetsceller och lösta syresonder. Använd skyddet helt i rostfritt stål när optimalt skydd och vikt krävs. Kombinera locket av rostfritt stål och plasthylsan när vikt för nedsänkning och standardskydd behövs. Eller, när minimal vikt och skydd krävs, använd skyddet helt i plast.
För användning med
- Konduktivitetsceller: 013005MD, 013010MD, 0130020MD, 013025MD, 013005A, 013010A och 013005D
- Upplösta syresonder: 080510MD, 0830005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 083005A, 083010A och 083005D
Specifikationer
Specifications
| Beskrivning | Plast |
| För användning med (utrustning) | Konduktivitetsceller, lösta syresonder |
| Typ | Skyddsskydd för konduktivitetsceller och lösta syresonder |
| Material | Rostfritt stål, plast |