Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ RDO Optiska elektroder för upplöst syre
Produktkod. p-4529750
Längd (metrisk) kabel:
15 m
3 m
30 m
6 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12053313
Brand: Thermo Scientific™ 087010MD
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät halterna av löst syre utan svårigheterna med membranbyte genom att använda detta RDO™ löst syrgassond.
Mät nivåerna av upplöst syre utan svårigheterna med att byta membran genom att använda Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ Upplöst syreprob. Detta robusta upplösta syre (RDO™ ) Probe använder optisk DO-teknik för problemfri mätning.
Funktioner
  • Använder den senaste lumiphore-teknologin för att mäta DO
  • Underhåll en gång om året med ett enkelt lockbyte
  • Sensorkabellängder på 3, 6, 10, 15 eller 30 m (10, 20, 30, 50 eller 100 fot)
  • IP68-klassad, vattentät
Innehåller:
RDO™ Sond, optisk kåpa. rostfritt stål sensorskydd och kalibreringshylsa
Krävs
Orion Star Meter med RDO™ input
Kompatibel med:
087001 Ersättande optisk lock
087002 Ersättning av rostfritt stål RDO™ Sondvakt
087003 Ersättningskalibreringshylsa för RDO™ Fältsonder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion RDO Upplöst syreprob
Längd (engelska) Kabel 10 ft.
Längd (metrisk) kabel 3 m
Sensortyper RDO Optisk sensor för upplöst syre
Upplöst syre (mättnadsintervall) 0,0 till 200 %
För användning med (utrustning) Orion Star Meter med RDO input
Typ Polarografisk; Integrerad temperatursond (NTC 22 kΩ )
Sondtyp RDO Optiskt löst syre
Upplöst syre (koncentrationsområde) 0,00 till 20,0 mg/L
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C