Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp-elektroder
Produktkod. 10315173
Typ:
Epoxipåfyllningsbar triod
Redox/ORP/Tempelektrod
För användning med (utrustning):
Orion A+ Serie meter
Orion A+ Series Mätare
Orion Star Series mätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10315173
Brand: Thermo Scientific™ 9180BN
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mät effektivt ORP och temperatur samtidigt utan en separat referenselektrod i en enda instans med dessa redox/ORP/temp elektroder.
Mät ORP och temperatur effektivt samtidigt utan en separat referenselektrod i ett enda tillfälle. Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp Elektroder mäter ORP och temperatur med hjälp av en platina redoxsensor, ett silver/silverklorid internt referenssystem och en inbyggd termistor som är anpassad för Automatic Temperature Compensation (ATC).
Features:
  • Available in epoxy triode low maintenance and epoxy refillable triode construction
  • Built-in thermistor for Automatic Temperature Compensation (ATC)
  • Not designed for amperometric or constant current titrations, such as Karl Fischer analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Epoxy Refillable Triode
Material Epoxy
För användning med (utrustning) Orion A+ Series Mätare
Typ Epoxipåfyllningsbar triod