Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp-elektroder
Typ:
Epoxipåfyllningsbar triod
Redox/ORP/Tempelektrod
För användning med (utrustning):
Orion A+ Serie meter
Orion A+ Series Mätare
Orion Star Series mätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Mät ORP och temperatur effektivt samtidigt utan en separat referenselektrod i ett enda tillfälle. Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp Elektroder mäter ORP och temperatur med hjälp av en platina redoxsensor, ett silver/silverklorid internt referenssystem och en inbyggd termistor som är anpassad för Automatic Temperature Compensation (ATC).
Funktioner
- Finns i epoxitriod med lågt underhåll och epoxipåfyllningsbar triodkonstruktion
- Inbyggd termistor för automatisk temperaturkompensation (ATC)
- Ej konstruerad för amperometriska eller konstanta strömtitreringar, som t.ex Karl Fischer analys
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Epoxi Triode Lågt underhåll |
| Material | Epoxy |
| För användning med (utrustning) | Orion A+ Serie meter |
| Typ | Redox/ORP/Tempelektrod |