Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Resistor Kits and Flow Cell Conductivity Probe Accessories
Beskrivning
Confidently perform conductivity tests and measurements with Thermo Scientific™ Orion™ Accessories. Find an additional or replacement Glass Flow Cell for use with the Orion 2-Cell Ultra-pure Conductivity Probe. Use the Thermo Scientific Orion Conductivity Resistor Calibration Kit to verify the performance of Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ and Orion Star™ Bench and Portable Conductivity Meters. Each conductivity calibration kit includes six resistors that simulate nominal conductance values between 1 μS and 100 mS and have 8 pin MiniDIN connectors.
Conductivity Standards
- Traceable to NIST standard reference materials
- Designed to meet all end user requirements, including laboratory grade and DIN standards
- Conductivity standard temperature tables are programmed into Thermo Scientific Orion meter software for use with the automatic calibration feature
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Replacement Glass Flow Cell |
| För användning med (utrustning) | Conductivity Probes (013016MD, 013016A and 013016D) |
| Typ | Ersättningsflödescell |
| NIST spårbar | Yes |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.