Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH-buffertsatser
Produktkod. p-10062000
Beskrivning:
All-in-One pH Buffer Kit
ROSS All-in-One pH Buffer Kit
Standard All-in-One pH Buffer Kit
Förpackningsstorlek:
475ml
60ml
Produktkod. 10669508
Brand: Thermo Scientific™ 810199
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Arbeta enkelt med detta färgkodade pH-buffertkit som innehåller tre buffertar, förvaringslösning och en förvaringsflaska.
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH-buffertsatser inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar som är färgkodade för enkel identifiering samt förvaringslösningar för att säkerställa att din pH-elektrod underhålls korrekt. Att använda högkvalitativa pH-buffertar för att kalibrera din pH-elektrod och pH-mätare är det bästa sättet att säkerställa att dina pH-mätningar är korrekta och reproducerbara. Orion pH-buffertar är NIST spårbar och tillverkad under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Satsen innehåller en vardera:
  • 1 pint (475 ml) flaska pH 4,01 buffert (910104)
  • 1 pint (475 ml) flaska pH 7,00 buffert (910107)
  • 1 pint (475 ml) flaska pH 10,01 buffert (910110)
  • 1 pint (475 ml) flaska ROSS™ pH-elektrodlagringslösning (810001)
  • 1 oz. (60mL) flaska med allmän pH-elektrodrengöringslösning (900024)
  • 12 mm diameter pH-elektrodförvaringsflaska
Klicka här för den mest kompletta, uppdaterade MSDS och certifikat för analysfiler för Orion-lösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ROSS All-in-One pH Buffer Kit
För användning med (applikation) Noggranna kalibreringar och NIST spårbarhet, laboratorie- och bänkanalys
pH 4.01, 7.00, 10.01
Kvantitet 4 x 475 mL, 1 x 60 mL
Lösningstyp pH Buffer, Storage Solution and Cleaning Solution
Förpackning Sats
Spårbarhet till NIST Yes
Inkluderar 475 mL bottle each of pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers; 475 mL bottle of ROSS pH electrode storage solution (810001); 60 mL bottle of pH electrode cleaning solution; and 12 mm diameter electrode storage bottle
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter. Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.