Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Star A-serien bänkplatta mätare-monterad elektrod stativ
Beskrivning
Använd Thermo Scientific™ Orion™ Star A Series bänkmätarmonterat elektrodställ för att enkelt placera sensorer i prover, förenkla sköljning och förvaring mellan prover och minimera elektrodbrott med hjälp av stativets kabelhanteringssystem. Fäst stativet på vardera sidan av Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna bänkmeter och Thermo Scientific™ Orion™ Star A210 och Star A110 serier bänkmätare eller använd stativet med viktad bas (kat. nr. STARA-HB) för kompatibilitet med alla mätsystem. Inkluderar mätarfäste, arm och elektrodhållare (Kat. nr. STARA-ESCD).
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Orion Star A seriemätarstativ, elektrodhållare och mätarmonterbar bas |
| Typ | Elektrodstativ/hållare |
| Inkluderar | Omdesignad elektrodhållare (kat.nr. STARA-ELHD), plaststativ med kabelhanteringssystem och mätare fästbar bas |
| Rekommenderade tillbehör | För att använda med nästan alla Orion bänkskivor eller bärbara mätare, köp den viktade basen separat (kat. nr. STARA-HB) |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.