Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A212 konduktivitetsmätare för bänk
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Registrera exakta och tillförlitliga mätningar av konduktivitet, TDS, salthalt, resistivitet och temperatur med Thermo Scientific™ Orion Star™ A212-konduktivitetsmätaren för bänk som är idealisk för breda tillämpningar och avancerad konduktivitetsanalys i labbet. Ställ in temperaturkompenserade avläsningar med linjära, icke-linjära rent vatten eller EP-alternativ med 5, 10, 15, 20 eller 25° C referenstemperaturer. Utför upp till en fem-punktskalibrering, logga upp till 2000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt kalibrerings- och dataloggar via USB eller RS232 till en skrivare eller dator.
Thermo Scientific Orion Star A212 konduktivitetsmätare för bänk är lättanvända, pålitliga laboratoriemätare med avancerade funktioner. Valbara läslägen och stabilitetsindikator ger dig flexibilitet och kontroll över tester. All kritisk data visas med dina mätningar inklusive temperatur, datum och tid, avläsningstyp, mätstabilitet och aktiv kalibreringsinformation. Kalibrerings- och installationsinstruktioner på skärmen kan visas på flera lokala språk med nya språk som läggs till genom programuppdateringar.
Navigeringen är snabb och enkel tack vare ett omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter, dubbla rullnings-/genvägstangenter samt ström-, mät-, logg- och omrörarknappar som säkerställer problemfri drift. Alla inställningsmenyer finns samlade på en plats med direkt åtkomst via en genvägstangent, vilket möjliggör snabb åtkomst, utvärdering och ändring av mät- och instrumentinställningar.
- Mät konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperaturkompensation
- Utför upp till en fem-punkts konduktivitetskalibrering med möjlighet att redigera enskilda kalibreringspunkter utan att behöva utföra en fullständig omkalibrering.
- Automatisk intervallanpassning av konduktivitetsvärden ger konsekventa avläsningar över hela mätområdet utan behov av omkalibrering.
- Använd linjär, icke-linjär, EP (USP) eller avkonduktivitetstemperaturkompensation med 5, 10, 15, 20 eller 25°C referenstemperaturer
- En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
- Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen — Auto-Read håller en stabil avläsning, Continuous visar ändrade avläsningar med hållalternativ och Timed loggar data vid specifika intervall
- Eliminera behovet av magnetiska omrörarstänger med hjälp av den mätarstyrda omrörarsonden (katalognummer 096019) för att blanda lösningar jämnt
- Dataloggen samlar in och förser upp till 2000 mätningar med tidsstämpel, valfritt prov-ID och användar-ID
- Kalibreringsloggen lagrar de 10 senaste kalibreringarna
- Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott.
- Orion Star Com-mjukvaran underlättar dataöverföring till dator via USB eller RS232.
- Flexibla strömalternativ med universell strömadapter eller valfria AA-batterier
- IP54-klassat hölje står emot damm och stänk och kan väggmonteras om bordsutrymmet är begränsat
- Mätare inkluderar CE-, TUV 3-i-1- och FCC klass A-certifieringar och 3-års ersättningsgaranti
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Orion Star A212 konduktivitet/TDS/salthalt/resistivitet-mätare för bänk med stativ |
| Inkluderar | Star A212 konduktivitetsmätare, elektrodstativ, universell strömadapter, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide, datorkabel och mätartestcertifikat |
| Noggrannhet (konduktivitet) | 0,5 % av läsningen± 1 siffra> 3μ S; 0,5 % av läsningen± 0,01μ S≤ 3μ S |
| Utgångar | USB, RS232 |
| Mätlägen | Konduktivitet, TDS, Salthalt, Resistivitet med temperatur |
| Kompatibla prober | 2-cells eller 4-cells konduktivitetssensorer med inbyggd temperatur |
| Cell konstant | 0,001 till 199,9 cm-1 |
| Kalibrering | Konduktivitet med kalibreringsredigeringsalternativ och temperatur |
| Kalibreringspunkter (konduktivitet) | 5 |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0,001μ S/cm till 3000 mS/cm |
| Visa mer |