Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A216 pH/Upplöst syre Bänk multiparametermätare
BIOPHARMA
Produktkod. 11611469
Produkttyp:
Meter
Mätarsats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11611469
Brand: Thermo Scientific™ STARA2165
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mät tillförlitligt pH, löst syre och temperatur med vår pH/DO/RDO multiparametermätare för bänkskivor för avancerad laboratorieanalys och gränssnitt.
Registrera noggranna och tillförlitliga pH, mV, ORP, löst syre och temperaturmätningar med Thermo Scientific™ Orion Star™ A216 pH/Upplöst syre Bänk multiparametermätare. Denna mätare är idealisk för ett brett spektrum av applikationer, inklusive avancerad pH-analys och analys av löst syre i labbet. Använd de två kanalerna för att mäta pH och löst syre samtidigt eller titta på varje kanal separat. Använd en RDO optisk eller polarografisk DO-sond för ultimat flexibilitet i sensorer. Logga upp till 2000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt kalibrerings- och dataloggar via USB eller RS232 till en skrivare eller dator.
Thermo Scientific Orion Star A216 pH/RDO/DO bänkmätare är lättanvända, pålitliga laboratoriemätare med avancerade funktioner och funktioner. Valbara läslägen och stabilitetsindikator ger dig flexibilitet och kontroll över tester. Alla kritiska data visas med dina mätningar inklusive temperatur, datum och tid, avläsningstyp, mätstabilitet, aktiv kalibreringsinformation och elektrodkonditionsikon. Kalibrerings- och installationsinstruktioner på skärmen kan visas på flera lokala språk med nya språk som läggs till genom programuppdateringar.
Navigeringen är snabb och enkel tack vare ett omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter, dubbla rullnings-/genvägstangenter samt ström-, mät-, logg- och omrörarknappar som säkerställer problemfri drift. Alla inställningsmenyer finns samlade på en plats med direkt åtkomst via en genvägstangent, vilket möjliggör snabb åtkomst, utvärdering och ändring av mät- och instrumentinställningar.
  • Kombinerad bekvämlighet med fördelarna med en pH-mätare och mätare för löst syre i ett lättanvänt system
  • Mät pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur på kanal ett och mät löst syre i procent mättnad eller mg/L med temperatur med hjälp av RDO optiska DO-sonder eller polarografiska DO-sonder på kanal två
  • Visa enkelt individuella mätningar på en helskärmsskärm och växla snabbt till en delad skärm för att visa flera mätningar samtidigt
  • Utför upp till en 5-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST eller DIN-buffertgrupper med val att manuellt ange anpassade buffertvärden och kalibreringsredigeringsalternativ som gör att enskilda punkter kan fixas utan en fullständig omkalibrering
  • Kalibrera upplöst syre med vattenmättad luft, luftmättat vatten, anpassat värde (Winkler-titrering) och noll-punktsalternativ
  • Kompensera automatiskt avläsningar av upplöst syre med hjälp av ATC-temperatur, manuell salthaltsinmatning och inbyggd barometer för barometertrycksavläsningar
  • En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
  • Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen—Auto-Read håller en stabil avläsning, Kontinuerlig visar ändrade avläsningar med hållalternativ och tidsinställda loggar data vid specifika intervall
  • Eliminera behovet av magnetiska omrörarstänger med hjälp av den mätarstyrda omrörarsonden (katalognummer 096019) för att blanda lösningar jämnt
  • Dataloggen samlar in och förser upp till 2000 mätningar med tidsstämpel, valfritt prov-ID och användar-ID
  • Kalibreringsloggen lagrar de 10 senaste kalibreringarna
  • Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott. ​
  • Orion Star Com programvara underlättar dataöverföring till en dator via USB eller RS232-anslutningar
  • Flexibla strömalternativ med universell strömadapter eller valfria AA-batterier
  • IP54-klassat hölje står emot damm och stänk och kan väggmonteras om bordsutrymmet är begränsat
  • Mätare inkluderar CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A-certifieringar
  • 3 års ersättningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
AC-adapter Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC strömadapter (kat.nr 1010003)
Utgångar USB, RS232
Noggrannhet (barometer) ±6 mmHg
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002
Noggrannhet (Polarografisk DO) ±0,2 mg/l eller± 2 % av läsningen, beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (RDO) ±0,1mg/l upp till 8mg/l,± 0,2mg/l från 8 till 20mg/l,± 10 % av avläsningen upp till 50 mg/l
Larmutgång Larm för hög/låg gräns, kalibrering vid larm
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja, valbart
Barometrisk tryckkorrigering 400 till 850 mmHg, automatisk med inbyggd barometer eller manuell inmatning
Batteritid 800 hr.
Batterityp 4 AA (säljs separat)
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsalternativ, relativ mV (RmV), ORP, löst syre och temperatur
Kalibreringslägen Vattenmättad luft, luftmättat vatten, manuell (Winkler-titrering), nollpunkt.
Kalibreringspunkter 1-punkts relativt mV (RmV)-läge, 1-punkts ORP-läge
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 5
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Datapunkter 2000 med datum och tidsstämpel
Beskrivning Orion Star A216 pH/RDO/DO bänkmätarsats med ROSS Ultra Triode epoxikropp pH/ATC-elektrod, polarografisk DO-sensor, lösningar och stativ
Kanaler 2
Visningstyp LCD-grafik, bakgrundsbelyst
IP-betyg IP54
Mätlägen pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur, Upplöst syre (% mättnad), Upplöst syre (mg/L med temperatur)
Procent mättnadsområde Polarografisk DO 0,0 till 600,0 % mättnad
Räckvidd (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +105,0 °C
Inkluderar Star A216 pH/RDO/DO bänkmätarsats med ROSS Ultra Triode epoxikropp pH/ATC-elektrod, polarografisk DO-sensor, lösningar och stativ
Ingångar BNC (pH- eller ORP-elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (ATC-temperatursond), 9-stifts MiniDIN (RDO optisk eller polarografisk DO-sensor med inbyggd temperatur), omröraringång (omrörarsond)
Isopotentiell punkt 7.000pH
Knappsats Omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Språk engelska, spanska, franska, italienska, tyska och kinesiska; Portugisiska och koreanska tillgängliga med programuppdatering
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning med lägena Auto-Read och Timed mätning; manuell dataloggning med Continuous m
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Modell Orion Star A216 pH/mV/RmV/ORP/RDO optisk/upplöst syre/temperatur bänkmätare
Procent mättnadsområde (polarografisk DO) 0,0 till 600,0 % mättnad
Procent mättnadsrelativ noggrannhet (RDO) ±2 % mättnad≤ 200 % mättnad,± 10 % mättnad> 200 % mättnad
Procent mättnadsupplösning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mättnad
Procent mättnadsområde (RDO) 0,0 till 500,0 % mättnad
Procent mättnadsrelativ noggrannhet (polarografisk DO) ±2 % mättnad eller± 2 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Procent mättnadsupplösning (RDO) 0,1, 1 % mättnad
Strömförsörjning Universell strömadapter (ingår) eller 4 AA-batterier (säljs separat)
Tryckområde 400 till 850 mmHg
Tryckupplösning 1mmHg
Produkttyp Mätarsats
Range (ORP) ±2000,0 mV
Räckvidd (polarografisk DO) 0,00 till 90,00 mg/l
Räckvidd (RDO) 0,00 till 50,00 mg/l
Räckvidd (Relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning (mV) 0.1mV
Upplösning (Polarografisk DO) 0.01, 0.1mg/L
Upplösning (RDO) 0.01, 0.1mg/L
Salinitetsfaktor 0,0 till 45,0 ppt, automatisk korrigering med manuell inmatning av provets salthalt
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Temperaturnoggrannhet ±0,1 °C
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur) )
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Temperaturområde (engelska) 22,0 °F till 221,0° F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Garanti 3 års mätare
Mått (L x B x H) 24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 tum x 7,1 tum x 4,3 tum)
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.9 kg