Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A216 pH/Upplöst syre Bänk multiparametermätare
Beskrivning
Registrera noggranna och tillförlitliga pH, mV, ORP, löst syre och temperaturmätningar med Thermo Scientific™ Orion Star™ A216 pH/Upplöst syre Bänk multiparametermätare. Denna mätare är idealisk för ett brett spektrum av applikationer, inklusive avancerad pH-analys och analys av löst syre i labbet. Använd de två kanalerna för att mäta pH och löst syre samtidigt eller titta på varje kanal separat. Använd en RDO optisk eller polarografisk DO-sond för ultimat flexibilitet i sensorer. Logga upp till 2000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt kalibrerings- och dataloggar via USB eller RS232 till en skrivare eller dator.
Thermo Scientific Orion Star A216 pH/RDO/DO bänkmätare är lättanvända, pålitliga laboratoriemätare med avancerade funktioner och funktioner. Valbara läslägen och stabilitetsindikator ger dig flexibilitet och kontroll över tester. Alla kritiska data visas med dina mätningar inklusive temperatur, datum och tid, avläsningstyp, mätstabilitet, aktiv kalibreringsinformation och elektrodkonditionsikon. Kalibrerings- och installationsinstruktioner på skärmen kan visas på flera lokala språk med nya språk som läggs till genom programuppdateringar.
Navigeringen är snabb och enkel tack vare ett omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter, dubbla rullnings-/genvägstangenter samt ström-, mät-, logg- och omrörarknappar som säkerställer problemfri drift. Alla inställningsmenyer finns samlade på en plats med direkt åtkomst via en genvägstangent, vilket möjliggör snabb åtkomst, utvärdering och ändring av mät- och instrumentinställningar.
- Kombinerad bekvämlighet med fördelarna med en pH-mätare och mätare för löst syre i ett lättanvänt system
- Mät pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur på kanal ett och mät löst syre i procent mättnad eller mg/L med temperatur med hjälp av RDO optiska DO-sonder eller polarografiska DO-sonder på kanal två
- Visa enkelt individuella mätningar på en helskärmsskärm och växla snabbt till en delad skärm för att visa flera mätningar samtidigt
- Utför upp till en 5-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST eller DIN-buffertgrupper med val att manuellt ange anpassade buffertvärden och kalibreringsredigeringsalternativ som gör att enskilda punkter kan fixas utan en fullständig omkalibrering
- Kalibrera upplöst syre med vattenmättad luft, luftmättat vatten, anpassat värde (Winkler-titrering) och noll-punktsalternativ
- Kompensera automatiskt avläsningar av upplöst syre med hjälp av ATC-temperatur, manuell salthaltsinmatning och inbyggd barometer för barometertrycksavläsningar
- En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
- Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen—Auto-Read håller en stabil avläsning, Kontinuerlig visar ändrade avläsningar med hållalternativ och tidsinställda loggar data vid specifika intervall
- Eliminera behovet av magnetiska omrörarstänger med hjälp av den mätarstyrda omrörarsonden (katalognummer 096019) för att blanda lösningar jämnt
- Dataloggen samlar in och förser upp till 2000 mätningar med tidsstämpel, valfritt prov-ID och användar-ID
- Kalibreringsloggen lagrar de 10 senaste kalibreringarna
- Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott.
- Orion Star Com programvara underlättar dataöverföring till en dator via USB eller RS232-anslutningar
- Flexibla strömalternativ med universell strömadapter eller valfria AA-batterier
- IP54-klassat hölje står emot damm och stänk och kan väggmonteras om bordsutrymmet är begränsat
- Mätare inkluderar CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A-certifieringar
- 3 års ersättningsgaranti
Specifikationer
Specifikationer
| AC-adapter | Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC strömadapter (kat.nr 1010003) |
| Utgångar | USB, RS232 |
| Noggrannhet (barometer) | ±6 mmHg |
| Noggrannhet (mV) | ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst |
| Noggrannhet (pH) | ±0,002 |
| Noggrannhet (Polarografisk DO) | ±0,2 mg/l eller± 2 % av läsningen, beroende på vilket som är störst |
| Noggrannhet (RDO) | ±0,1mg/l upp till 8mg/l,± 0,2mg/l från 8 till 20mg/l,± 10 % av avläsningen upp till 50 mg/l |
| Larmutgång | Larm för hög/låg gräns, kalibrering vid larm |
| Alternativ för bakgrundsbelysning | Ja, valbart |
| Barometrisk tryckkorrigering | 400 till 850 mmHg, automatisk med inbyggd barometer eller manuell inmatning |
| Visa mer |