Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star T900-serien titratortillbehör
Produktkod. 15832127
Typ:
1 l glasflaska
1 l plastflaska
10 ml byrett
12 x 1 L plastflaskor
20 ml byrett
Byrettlock
EU-strömförsörjning
Kabelhantering
Ljusblockerande slangsats
Propp
Reagensflaskans kork (GL38)
Reagensflaskans kork (GL45)
Reagenslock för utbyte
Standard slangsats
Titratortillbehör, byrett
Titratortillbehör, datorgränssnitt
Titratortillbehör, dispenser
Titratortillbehör, elektrodhållare
Titratortillbehör, manual
Titratortillbehör, reagensflaska
Titratortillbehör, reagenshållare
Titratortillbehör, reagenslock
Titratortillbehör, slang
Titratortillbehör, strömförsörjning
Titratortillbehör, ventil
Torkrör
Utbytesdispenserprob
Verifieringssats för dispenser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15832127
Brand: Thermo Scientific™ STARTEH3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera underhållsstopp med lättinstallerade Orion Star T900-serie titratorersättningsdelar. Orion Star T900-seriens titratortillbehör utökar funktionaliteten.
Skaffa tillbehör och reservdelar till Orion Star T910 pH-titrator, Orion Star T920 redoxtitrator, Orion Star T930 jontitrator och Orion Star T940 allt-i-ett titrator. Dessa är designade för att utöka titratorns funktionalitet och minimera underhållsstopp.
•Välj utbytbara byrettstorlekar på 10mL, 20mL eller 50mL för att anpassa din
•titrator. Flaskhållare hjälper till att säkra titrant för att förhindra spill och
•erbjuder flexibel placering Färgkodade slangar och kontakter förenklar slanginstallation och underhåll
•Datorprogramvara är utformad för att göra dataöverföring enkel och pålitlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Star T900-serien kabelhanteringstillbehör
Typ Kabelhantering
För användning med (utrustning) Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 jon titrator, Orion Star T940 allt-i-ett titrator