Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star T900-serien titratortillbehör
Description
Skaffa tillbehör och reservdelar till Orion Star T910 pH-titrator, Orion Star T920 redoxtitrator, Orion Star T930 jontitrator och Orion Star T940 allt-i-ett titrator. Dessa är designade för att utöka titratorns funktionalitet och minimera underhållsstopp.
•Välj utbytbara byrettstorlekar på 10mL, 20mL eller 50mL för att anpassa din
•titrator. Flaskhållare hjälper till att säkra titrant för att förhindra spill och
•erbjuder flexibel placering Färgkodade slangar och kontakter förenklar slanginstallation och underhåll
•Datorprogramvara är utformad för att göra dataöverföring enkel och pålitlig
Spécification
Spécification
| Beskrivning | Orion Star T900 serie 220V Euro strömförsörjning |
| Typ | EU-strömförsörjning |
| För användning med (utrustning) | Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 jon titrator, Orion Star T940 allt-i-ett titrator |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.