Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ 2-cells konduktivitetselektroder
Produktkod. 11768196
Cell konstant:
0,1 cm^-1
1 cm^-1
10 cm^-1
Mätområden:
0,01 till 300μ S/cm
0,1 μS/cm till 100 mS/cm
0,1 till 100μ S/cm
1 μS/cm till 200 mS/cm
1μ S/cm till 20 mS/cm
1μ S/cm till 200 mS/cm
10μ S/cm till 200 mS/cm
10μ S/cm till 2000 mS/cm
Kontakttyper:
8-polig DIN
8-polig DIN-kontakt
8-stifts Mini-DIN
8-stifts vattentät DIN
Mini-DIN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11768196
Brand: Thermo Scientific™ 011020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utför applikationer i antingen labbet eller fältet med dessa mångsidiga ledningsförmåga med 2 elektroder, tillgängliga i en mängd olika material och mätområden.
Uppnå exakta mätningar från ultrarent vatten, havsvatten och mer med Thermo Scientific™ Orion™ 2-elektrodceller. Dessa sonder använder två elektrodceller för att mäta låg-, standard- och högkonduktivitetsprov baserat på cellkonstanten. De är ett mångsidigt alternativ för exakta mätningar i labbet och på fältet. 013016MD är idealisk i lösningar med låg jonstyrka, såsom avjoniserat vatten och ultrarent vatten när det paras ihop med en flödescellsenhet. 018020MD är bra för kemiskt reaktiva konduktivitetsprover, inklusive koncentrerade syror och baser. 011050MD och 011510MD epoxi/grafitceller är hållbara, kemiskt resistenta och mäter ett brett spektrum av konduktiviteter i labbet eller fältet.
The ThermoFisher Orion Conductivity electrode 013016MD complies with SM 2510B; D1125-95, -99 (A) for Drinking water measurements USP<645> Measuring the Conductivity of Pure Water.
Features
These probes use two electrode cells to measure low-, standard-, and high-conductivity samples based on the cell constant. They are a versatile option for precise measurements in the lab and field.
013016MD is ideal in low ionic strength solutions, such as deionized water and ultrapure water when paired with a flow-cell assembly.018020MD is good for chemically reactive conductivity samples, including concentrated acids and bases.011050MD and 011510MD epoxy/graphite cells are durable, chemical resistant, and measure a wide range of conductivities in the lab or field.
 Solutions Required
Standards
  • 948206 - 0.1 M lead standard, 475 mL bottle
  • 948207 – 0.1 M sodium sulfate standard for sulfate analysis with the lead ISE 475 mL bottle
Electrode Fill Solution
  • 900062 – Optimum results B electrode filling solution, 5 x 60 mL bottles
Items Included
  • 900062 – Optimum results B electrode filling solution, 1 x 60 mL bottle
  • 948201 – Polishing strip, 2 count
Warranty Period
  • 12 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 0,1 cm^-1
Kontakttyper 8-polig DIN
För användning med (utrustning) 150Aplus, 145Aplus, 125Aplus, 115Aplus, 105Aplus Meters
Typ 2-elektrods konduktivitetsceller
Beskrivning Orion 2 Cell Platinized Conductivity Probe
Material Glas, platina, platiniserat
Mätområden 0,1 μS/cm till 100 mS/cm