Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna Pro™ Konduktivitet Bänkmätare
BIOPHARMA
Produktkod. 11631499
Typ:
F3 standardsats
Mätare med kondensatormodul
Mätare med rent vattenkit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11631499
Brand: Thermo Scientific™ VSTAR20
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få hög noggrannhet, förstklassig prestanda och ultimat flexibilitet med denna bänkmätare för konduktivitet, designad för konduktivitet, totala lösta fasta ämnen (TDS), salthalt, resistivitet och temperatur.
Få hög noggrannhet, premiumprestanda och ultimat flexibilitet med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärna Pro™ Konduktivitet Bänkmätare. Möt dina mest utmanande applikationer för konduktivitet, totala lösta fasta ämnen (TDS), salthalt, resistivitet och temperatur. Visa mätvärden enkelt på den imponerande färgdisplayen och anpassa de fyra mätkanalerna med utbytbara moduler. Få tillförlitliga, snabba resultat med automatiska konduktivitetsvärden och omfattande temperaturkompensationsalternativ. Logga upp till 2000 datapunktsuppsättningar med tid/datum och överför till skrivare eller dator.
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro bänkmätare är designade för att möta din mest utmanande applikation med lätthet. Med omfattande funktionalitet och funktioner kan du optimera konfigurationen av ditt mätarsystem för att möta föränderliga krav. Orion Versa Star Pro bänkmätare erbjuder utbytbara mätmoduler som gör att flera användare kan anpassa fyra separata kanaler för att möta deras specifika krav. Visa dina mätvärden enkelt på en imponerande färgdisplay med justerbara textstorlekar. Eliminera gissningar vid kalibrering och installation med skärminstruktioner tillgängliga på flera olika lokala språk. Njut av snabba och enkla datainmatningar med den numeriska knappsatsen på skärmen för att .
  • Mätstabilitetsindikator på skärmen låter dig veta exakt när dina mätningar är klara.
  • Valbara läslägen inkluderarAuto-Read för att hålla en stabil avläsning, Kontinuerlig för att visa ändrade avläsningar, Tidsinställd för att logga data vid specifika intervall och Single-Shot för att hålla en avläsning efter att en specifik väntetid har uppnåtts.
  • Ljudlarm meddelar dig automatiskt när ett inställt offsetvärde, högt/lågt gränsvärde och kalibreringstidsintervall nås.
  • Få enkelt tillgång till, uppdatera och ändra dina föredragna mätinställningar, med hjälp av 10 lösenordsskyddade metoder per kanal.
  • Blanda lösningarna enhetligt med upp till två mätare kontrollerade omrörarsonder som är lätta att placera och snabbt kan sköljas mellan proverna.
  • Datalogg samlar in och datum/tidsstämplar upp till 2000 mätset med valfritt elektrod-ID, prov-ID och konto-ID.
  • Kalibreringsloggen lagrar de 30 senaste kalibreringarna per parameter.
  • Säkerställ mätintegritet genom att titta på den aktiva kalibreringsloggen medan du gör avläsningar.
  • Icke-flyktigt mätarminne bevarar data och inställningar, även i händelse av strömavbrott.
  • Mätaren underlättar dataöverföringar till en dator via USB eller RS232-anslutningar.
  • IP54-klassat hölje står emot damm och stänk och kan väggmonteras om bordsutrymmet är begränsat.
  • Mätare inkluderar CE-, TUV 3-i-1- och FCC klass A-certifieringar och 3-års ersättningsgaranti.
Inkluderar Orion Versa Stjärnkonduktivitetsmätningsmodul:
  • Mät konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperatur.
  • Utför upp till en sexpunktskonduktivitetskalibrering med kalibreringsredigeringsalternativ som gör att enskilda punkter kan fixas utan en fullständig omkalibrering.
  • Konduktivitetsvärden för automatiskt avstånd ger konsekventa avläsningar över hela mätområdet utan att behöva kalibrera om.
  • Använd linjär, icke-linjär, EP (USP ) eller avkonduktivitetstemperaturkompensation med 5 C, °10 °C, 15 C, °20 °C eller 25 °C referenstemperaturer.
  • Anpassa mätningar för att visa kalibreringshistorik eller förenkla för att visa en extra stor konduktivitetsavläsning.
Systemåtkomstfunktion
Orion Versa Star Pro-mätare erbjuder en systemåtkomstfunktion som är utformad för att säkerställa dataintegritet genom att förhindra oönskad åtkomst till olika mätarfunktioner, inklusive datum/tidsinställning, datalogg och kalibreringslogg. Systemåtkomstfunktionen kan enkelt slås på eller stängas när labbets behov ändras för maximal flexibilitet och användarvänlighet. När aktiverad möjliggör funktionen tilldelning av en systemadministratör och upp till tio användarkonton med anpassningsbar åtkomst till instrumentinställningar, mätinställningar, kalibreringar och loggar. Använd lösenordsskydd för att säkra valda mätarfunktioner samtidigt som andra förblir tillgängliga för alla användare. Systemåtkomstfunktionen låter dig skräddarsy mätaråtkomsten efter dina specifika säkerhets- och datarapporteringsbehov .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Versa Star Pro bänkmätare med konduktivitet/TDS/salthalt/resistivitetsmodul och stativ
Inkluderar Versa Star Pro-mätare, VSTAR-CND-konduktivitetsmodul, elektrodstativ, universell strömadapter, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide, datorgränssnittskabel och mätartestcertifikat
Noggrannhet (konduktivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra> 3μ S; 0,5 % av läsningen± 0,01μ S≤ 3μ S
Utgångar USB (2), RS232
Mätlägen Konduktivitet, TDS, Salthalt, Resistivitet med temperatur
Kompatibla prober 2-cells eller 4-cells konduktivitetssensorer med inbyggd temperatur
Cell konstant 0.001 to 199.9 cm-1
Kalibrering Konduktivitet med kalibreringsredigeringsalternativ och temperatur
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 6
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001μ S/cm till 3000 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) 0,001μ S minimum, automatiskt sträcker sig upp till 4 signifikanta siffror
Temperaturkompensation Linjär, nLFn (icke-linjär ultrarent vatten), nLFu (icke-linjär ultrarent avgasat vatten), EP (off wit
Temperatur (metrisk) referens 5, 10, 15, 20, 25 °C
Räckvidd (salthalt) 0,06 till 80,00 psu, 0,05 till 42,00 ppt
Upplösning (salthalt) 0,01 psu eller 0,01 ppt minimum, automatisk avstånd
Noggrannhet (salthalt) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Salinitetsmätningslägen Praktisk salthalt (psu) eller naturligt havsvatten (ppt)
Upplösning (TDS) Minst 0,001 ppm, automatisk upp till 4 signifikanta siffror
Noggrannhet (TDS) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
TDS-faktorintervall Linjär (0,02 till 9,99)
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Räckvidd (resistivitet) 2 ohm till 100,0 megohm
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp Färggrafisk LCD med användaranpassningsbara alternativ
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Datapunkter 2000 med datum och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning med Auto-Read , Timed och Single Shot mätlägen; manuell dataloggning med
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Larmutgång Inställd punktlarm, hög/låg gränslarm, larm för kalibrering krävs
Ingångar 8-stifts MiniDIN (konduktivitetssensor med inbyggd temperatur), två omröraringångar (omrörarsond)
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP54
AC-adapter Universell 50-60 Hz, 100-240 VAC strömadapter (kat.nr 1010003) STARA-PWR)
Mått (L x B x H) 28 x 24 x 10 cm (11 x 9,5 x 3,9 tum), moduler lägger till≤ 2 cm (0,8 tum) L & H
Vikt (metrisk) 1,2 kg, moduler lägger till 0,2 kg vardera
Vikt (engelska) 2,5 lb., moduler lägger till 0,5 lb. vardera
Garanti 3 års mätare och modul
Sondtyp Konduktivitetssensor (köps separat)
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Modell VERSA STAR Meter with Conductivity Module
Upplösning (resistivitet) 1 ohm eller 0,1 megaohm, automatisk avstånd
Effektvärde DC-ingång: 9 VDC, 1 A
Strömförsörjning Universell strömadapter (ingår)
Metoder 10 per kanal
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Knappsats Numerisk med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Språk Engelska, spanska, franska, italienska, tyska, kinesiska, portugisiska och koreanska
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur)
Kanaler 4 - anpassningsbar med moduler
Typ Mätare med kondensatormodul
Noggrannhet (resistivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra