Läs mer
Ortofosforsyra, 85+%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10244010 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
missing translation for 'unitSize'
2.5 L
25 L
500ml
Product Code. 10244010
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical O/0500/PB08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
H3O4P, CAS-nummer-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, o-fosforsyra, ortofosforsyra, phosphorsaeure, sonac, wc-reiniger, vit, 2,5L, 158 grader:260, 158 grader:260, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 grader C, 11340, 97.994, HDPE plastflaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-38-2
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.994
MDL-nummer 11340
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-namn fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O
Specifications
Kokpunkt 158°C
Kemiskt namn eller material Orthophosphoric Acid
Smältpunkt 21°C
pH 2
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Förpackning HDPE plastflaska
Ångtryck 2 hPa at 20°C
Densitet Vapor Density: 3.4
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Orthophosphoric acid