Läs mer
Osmolalitetsstandard 500 mOsm/Kg, Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
12 x 5 ml
Förpackningsstorlek:
12 ampuller
Beskrivning
- Osmolalitetsreferensstandard, osmolalitetsreferensmaterial.
- Osmolalitetsresultaten rapporteras i milliOsmol per kilogram vatten (mOsm/kg H 2 O förkortat till mOsm/kg för rutinmässig användning).
- Denna produkt är tillverkad i enlighet med Europa, USA och Chinese Pharmacopoeia riktlinjer där så är lämpligt.
- Certifierad av ’Reagecon s ISO 17025 Ackrediterad testmetod (INAB Ref 264T).
- Bereds gravimetriskt på vikt/viktbasis.
- Både löst ämne och lösningsmedel vägs på en våg kalibrerad av Reagecon ingenjörer som använder OIML spårbara vikter.
- Reagecon håller ISO 17025 ackreditering för kalibrering av laboratorievågar (INAB Ref:265C).
- Det resulterande balanscertifikatet för kalibrering utfärdas i enlighet med kraven i ISO/IEC 17025.
- De certifierade värdena för varje standard verifieras med en högpresterande osmometer kalibrerad med referensmaterial av hög kvalitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Amber glasampull |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 500 mOsm/Kg |
| Teknik | Calibration of Osmometer |
| Kvantitet | 12 x 5 ml |