Läs mer
Osmolalitetsstandard 900 mOsm/Kg, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 13385674 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
12 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
12 ampuller
Produktkod. 13385674
Brand: Reagecon REOSM900
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att kalibrera, kontrollera eller validera alla typer av osmometrar.
  • Osmolalitetsreferensstandard, osmolalitetsreferensmaterial.
  • Osmolalitetsresultaten rapporteras i milliOsmol per kilogram vatten (mOsm/kg H 2 O förkortat till mOsm/kg för rutinmässig användning).
  • Denna produkt är tillverkad i enlighet med Europa, USA och Chinese Pharmacopoeia riktlinjer där så är lämpligt.
  • Certifierad av ’Reagecon s ISO 17025 Ackrediterad testmetod (INAB Ref 264T).
  • Bereds gravimetriskt på vikt/viktbasis.
  • Både löst ämne och lösningsmedel vägs på en våg kalibrerad av Reagecon ingenjörer som använder OIML spårbara vikter.
  • Reagecon håller ISO 17025 ackreditering för kalibrering av laboratorievågar (INAB Ref:265C).
  • Det resulterande balanscertifikatet för kalibrering utfärdas i enlighet med kraven i ISO/IEC 17025.
  • De certifierade värdena för varje standard verifieras med en högpresterande osmometer kalibrerad med referensmaterial av hög kvalitet.
Specifikationer
Förpackning Amber glasampull
Fysisk form Vätska
Koncentration 900 mOsm/Kg
Teknik Calibration of Osmometer
Kvantitet 12 x 5 mL