Läs mer
SI Analytics™ Ostwald viskosimeter
Handla allt SI Analytics Produkter
Ungefärlig konstant:
0,01 tusen
0,03 tusen
Storlek:
0,4 mm diameter
0,5 mm diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
Descrizione
- Lämplig för manuell mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
- Med ringmärken
- Utan konstanter
- För manuella mätningar
- Fyllnadsmängd på 3mL
- Total längd 220 mm
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Viskosimeter |
| Ungefärlig konstant | 0,03 tusen |
| Inkluderar | Ringmärke |
| För användning med (applikation) | För manuella mätningar |
| Storlek | 0,5 mm diameter |
| Volym (metrisk) | 3 mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto