Läs mer
SI Analytics™ Ostwald viskosimeter
Produktkod. p-8014072 Handla allt SI Analytics Produkter
Ungefärlig konstant:
0,01 tusen
0,03 tusen
Storlek:
0,4 mm diameter
0,5 mm diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10693181
Brand: SI Analytics™ 285404014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bestäm absolut och relativ kinematisk viskositet för vätskor med Newtonskt flödesbeteende. SI Analytics™ Ostwald Viscometer inkluderar ringmärken för att säkerställa att de kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar.
  • Lämplig för manuell mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
  • Med ringmärken
  • Utan konstanter
  • För manuella mätningar
  • Fyllnadsmängd på 3mL
  • Total längd 220 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter
Ungefärlig konstant 0,01 tusen
Inkluderar Ringmärke
För användning med (applikation) För manuella mätningar
Storlek 0,4 mm diameter
Volym (metrisk) 3 mL