Läs mer
Hughes Självdränerande säkerhetsdusch utomhus med ögon-/ansiktstvätt
Produktkod. p-7227260
Material:
Galvaniserat stål
Rostfritt stål
Produktkod. 17722348
Brand: Hughes HSHDSD18GV
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta ANSI följsam självdränerande säkerhetsdusch med öppen ögon-/ansiktstvätt i rostfritt stål, lämplig för varma klimat.
  • Detta ANSI följsam självdränerande nöddusch med öppen ögon-/ansiktstvätt i rostfritt stål, lämplig för varma klimat
  • Designen gör att stående vatten kan rinna bort från ståndröret för att säkerställa leverans av ljummet vatten
  • Försedd med fotpanel som standard
  • Ventilen är placerad direkt ovanför vatteninloppet; avtappningsröret är monterat ovanför detta så att stående vatten kan rinna ner i marken vilket förhindrar överhettning av stillastående vatten från solstrålning och tar bort risken för ytterligare skador på operatören
  • Finns med galvaniserat pulverlackerat mjukt stål (G) eller rostfritt stål (GS) rörsystem
Specifikationer
Aktivering Tryckspak, fottramp
Material Galvaniserat stål
Produkttyp Säkerhetsdusch