Läs mer
Medline Scientific OV4-65 Vacuum Oven (65L), 230V, 50/60Hz
Brand:  Medline Scientific AAH13325K
OV4-65 Vacuum Oven (65L), 230V, 50/60Hz
Produktkod. 17404592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125645.00 SEK
    104404.41 SEK / Varje
    Save 21240.59 SEK
    16% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-02-2026